Przejdź do
ABE1070
Przeciwciało anty-SKI
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ski oncogene, Proto-oncogene c-Ski
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SKI(6497)
General description
Onkogen Ski (SKI) jest również nazywany protoonkogenem c-Ski. Ski działa jako represor sygnalizacji TGF-beta. Uważa się, że Ski jest zaangażowany w końcowe różnicowanie komórek mięśni szkieletowych, ale nie w kierowanie komórek w kierunku linii miogenicznej.
~95 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu SKI.
Application
To przeciwciało anty-SKI zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania SKI.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SKI in 10 µg of Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5696
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
≥98% (HPLC), solid
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
-
Gene Information
human ... SKI(6497)
Gene Information
-
UniProt accession no.
P12755
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)