Przejdź do
ABE1398
Przeciwciało przeciwko białku bogatemu w prolinę 14
Synonim(y):
Białko bogate w prolinę 14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
WB
Citations:
-
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
western blot: suitable
General description
Białko 14 bogate w prolinę (UniProt Q9BWN1) jest kodowane przez gen PRR14 u człowieka (Gene ID 78994). Białko 14 bogate w prolinę uczestniczy w wiązaniu heterochromatyny do wewnętrznego obwodu jądrowego poprzez asocjację z blaszką jądrową i przyłączanie się do heterochromatyny poprzez swojego partnera wiążącego, białko heterochromatyny 1 (HP1). Po demontażu we wczesnej fazie mitozy, bogate w prolinę białko 14 ponownie łączy się poprzez wiązanie z chromosomami anafazy za pośrednictwem HP1, a następnie poprzez wiązanie z blaszką jądrową w telofazie. PRR14 może zatem odgrywać rolę w określaniu heterochromatyny związanej z HP1 w celu ponownego przyłączenia do blaszki jądrowej przy wyjściu z mitozy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu białku bogatemu w prolinę 14.
Application
Anti-Proline-rich Protein 14 Antibody to przeciwciało przeciwko białku bogatemu w prolinę 14 do stosowania w Western Blotting.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Proline-rich Protein 14 in 10 ug of HeLa cell lysate.
Other Notes
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA019000HPA017950HPA000781
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)