Przejdź do
ABE155
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3.1/H3.2 (Ser87)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
bovine, mouse, human
Application:
DB, WB
Citations:
-
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, mouse, human
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer87)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Histony H3.1, H3.2 i H3.3 są blisko spokrewnionymi wariantami histonu H3, które pomimo różnic w zaledwie kilku aminokwasach mają różne role funkcjonalne.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Fosforylowany w Ser87
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu histonowi H3.1/H3.2 fosforylowanemu przy Ser87.
Application
Analiza Dot Blot (specyficzność): 1 µg/ml tego przeciwciała wykrywało fosfohistony H3.1/H3.2 (Ser87) w panelu niezmodyfikowanych i zmodyfikowanych histonów.
Wykryj histon H3 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-fosfo-histonowego H3.1/H3.2 (Ser87) zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i Dot Blot.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje histony H3.1/H3.2 fosforylowane przy Ser87. To przeciwciało wykazuje swoistość dla fosforylowanego histonu H3.1/H3.2 (Ser87), ale nie reaguje krzyżowo z fosforylowanym histonem H3.3 lub innymi zmodyfikowanymi i niezmodyfikowanymi histonami.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa
Evaluated by Western Blotting in Colcemid treated HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H3.1/H3.2 (Ser87) in 10 µg of Colcemid treated HeLa acid extract
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502828ABN905SAB4502829
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
species reactivity
bovine, mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
UniProt accession no.
P68431
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
P37840
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)