Merck
ABE1845
Przeciwciało anty-GABPA
from rabbit
Synonim(y):
GA-binding protein alpha chain, GABP subunit alpha, GABPA
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABPA(2551)
mouse ... Gabpa(14390)
General description
Białko wiążące GA łańcuch alfa (UniProt Q00422; znane również jako białko wiążące powtórzenia GA alfa, podjednostka GABP alfa, GABPalpha, NRF-2, jądrowy czynnik oddechowy-2) jest kodowane przez gen Gabpa (znany również jako E4tf1a) u myszy (identyfikator genu 14390). GABPalpha jest czynnikiem transkrypcyjnym reagującym na redoks, który odgrywa antyoksydacyjną, pro-przeżyciową rolę w procesie biogenezy mitochondriów. GABPalpha jest regulowany w górę w odpowiedzi na ekspozycję na utleniacze lub zwiększone komórkowe reaktywne formy tlenu (ROS), gdzie pośredniczy w transkrypcji mitochondrialnego czynnika transkrypcyjnego A (mtTFA), który jest potrzebny do transkrypcji mitochondrialnego DNA.
~55 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający mysiemu GABPA w pobliżu C-końca.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła GABPA w białkach jądrowych wątroby myszy (Cherry, A.D., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1):41-52).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia wykryła zajęcie GABPA w regionie promotora Sod2 przez ChIP przy użyciu preparatu chromatyny wątrobowej od myszy po inokulacji S. aureus (Cherry, A.D., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1):41-52).
Wykrywaj GABPA za pomocą tego przeciwciała anty-GABPA zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji chromatyny (ChIP).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym PBS i 0,01% azydku sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GABPA in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)