Przejdź do
ABE1900
Anty-UPF3B
from rabbit
Synonim(y):
Regulator of nonsense transcripts 3B, Nonsense mRNA reducing factor 3B, hUpf3B, Up-frameshift suppressor 3 homolog on chromosome X, hUpf3p-X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Aby zapytać o ten produkt ABE1900, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UPF3B(65109)
General description
Regulator nonsensownych transkryptów 3B (UniProt: Q9BZI7; znany również jako Nonsense mRNA reducing factor 3B, Up-frameshift suppressor 3 homolog B, UPF3B, hUpf3B, Up-frameshift suppressor 3 homolog on chromosome X, hUpf3p-X) jest kodowany przez gen UPF3B (znany również jako RENT3B, UPF3X) (Gene ID: 65109) u człowieka. UPF3B ulega szerokiej ekspresji, w tym w jądrach, macicy, sercu, mięśniach, mózgu, rdzeniu kręgowym i łożysku. Przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą. Bierze udział w pośredniczonym przez nonsens rozpadzie (NMD) mRNA zawierającego przedwczesne kodony stop, łącząc się z jądrowym kompleksem połączenia egzonu (EJC) i służy jako łącznik między rdzeniem EJC a maszynerią NMD. UPF3B rekrutuje UPF2 po cytoplazmatycznej stronie otoczki jądrowej i uważa się, że późniejsze utworzenie kompleksu nadzoru UPF1-UPF2-UPF3 aktywuje NMD. We współpracy z UPF2 stymuluje zarówno aktywność ATPazy, jak i helikazy RNA UPF1. Mutacje w genie UPF3B zostały powiązane z upośledzeniem umysłowym sprzężonym z chromosomem X, które charakteryzuje się znacznie niskim ogólnym funkcjonowaniem intelektualnym związanym z upośledzeniem zachowań adaptacyjnych, cechami autystycznymi, słabą muskulaturą i innymi nieprawidłowościami. Opisano dwie izoformy UPF3B, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
Zaobserwowano ~58 kDa; obliczono 57,76 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego supresora Up-frameshift 3 homolog B.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła UPF3B w lizacie z komórek HeLa z nadekspresją UPF3B. (Dzięki uprzejmości Matthew Kima i dr Wilkinsona Milesa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło UPF3B w wycinkach tkanek jąder ludzkich i mysich.
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło UPF3B w lizacie z komórek HEK transfekowanych wektorem UPF3B, ale nie w komórkach HEK transfekowanych wektorem kontrolnym.
Anti-UPF3B, nr kat. Nr ABE1900, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko regulatorowi transkryptów nonsensownych 3B (UPF3B) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ludzki Up-frameshift suppressor 3 homolog B (UPF3B). Celuje w epitop z 18 aminokwasami od C-końcowej połowy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in iPSCs and UPF3B-KO iPSCs.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected UPF3B in lysate from iPSCs, but not in lysate from UPF3B knockout iPSCs.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA001882HPA001800HPA001592
description
from rabbit
description
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... UPF3B(65109)
Gene Information
human ... UPF3B(65109)
Gene Information
human ... UPF3B(65109)
Gene Information
human ... UPF3B(65109)
UniProt accession no.
Q9BZI7
UniProt accession no.
Q9BZI7
UniProt accession no.
Q9BZI7
UniProt accession no.
Q9BZI7
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)