Merck
ABE1956
Przeciwciało anty-DNMT1, Ac-4K
from rabbit
Synonim(y):
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1, EC: 2.1.1.37, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA methyltransferase HsaI, DNA MTase HsaI, M.HsaI, MCMT
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DNMT1(1786)
General description
Metylotransferaza DNA (cytozyna-5) 1 (UniProt: P26358; znana również jako EC: 2.1.1.37, Dnmt1, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA methyltransferase HsaI, DNA MTase HsaI, M.HsaI, MCMT) jest kodowana przez gen DNMT1 (znany również jako AIM, CXXC9, DNMT) (Gene ID: 1786) u człowieka. Dnmt1 jest ważnym regulatorem epigenetycznym, który odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu metylacji DNA. Dnmt1 jest białkiem homodimerycznym, które jest wszechobecne w swojej ekspresji. Wykazuje wysoką ekspresję w tkankach płodowych oraz w sercu, nerkach, łożysku i obwodowych komórkach jednojądrzastych. Jego obfitość jest zredukowana do prawie niewykrywalnych poziomów w fazie G0 cyklu komórkowego i jest dramatycznie indukowana po wejściu w fazę S cyklu komórkowego. Jego ekspresja jest regulowana przez wiele szlaków sygnałowych, w tym PI3/Akt, Rb/E2F i p53/SP1. Wykazano, że Dnmt1 preferencyjnie metyluje hemimetylowany DNA i wiąże się z miejscami replikacji DNA w fazie S, aby utrzymać wzór metylacji w nowo zsyntetyzowanej nici, co jest niezbędne do dziedziczenia epigenetycznego. Dnmt1 wiąże się z chromatyną podczas faz G2 i M w celu utrzymania metylacji DNA niezależnie od replikacji. Jest również odpowiedzialny za utrzymanie wzorców metylacji ustalonych podczas rozwoju. Dnmt1 może ulegać acetylacji na wielu lizynach, głównie przez KAT2B/PCAF. Może być fosforylowany na serynie 154 przez Cdks i ta fosforylacja jest uważana za niezbędną dla jego aktywności enzymatycznej i stabilności białka. Jego fosforylacja na serynie 143 przez Akt1 zapobiega metylacji przez SETD7, co zwiększa jego stabilność. Mutacje w genie DNMT1 powodują dziedziczną neuropatię czuciową, która charakteryzuje się postępującą obwodową utratą czucia u dorosłych, związaną z postępującym upośledzeniem słuchu i demencją o wczesnym początku.
Zaobserwowano ~200 kDa; obliczono 183,16 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom z C-końcowej połowy z acetylowanymi K1111, 1113, 1115 i 1117.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło DNA (cytozyno-5)-metylotransferazę 1 (DNMT1) w komórkach 293T transfekowanych pcmv-Tag2B-DNMT1 (dzięki uprzejmości niezależnego badacza).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła DNA (cytozyno-5)-metylotransferazę 1 (DNMT1) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Cheng, J., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7023).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła DNA (cytozyno-5)-metylotransferazę 1 (DNMT1) w aplikacjach Dot Blot (Cheng, J., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7023).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła DNA (cytozyno-5)-metylotransferazę 1 (DNMT1) w aplikacjach Western Blotting (Cheng, J., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7023).
Anty-DNMT1, Ac-4K, nr kat. Nr ABE1956, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko metylotransferazie DNA (cytozyna-5) 1 (DNMT1) i zostało przetestowane do stosowania w Dot Blot, Immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa acetylowaną DNA (cytozyno-5)-metylotransferazę 1 na czterech resztach lizyny z C-końcowej połowy zawierającej sześć tandemowych powtórzeń K-G.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,02% azydkiem sodu i 50% glicerolem.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Dot Blot in DNMT1-Control peptide & DNMT1-4Ac peptide.
Dot Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 with acetylated Lysine 1111, 1113, 1115, and 1117.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)