Przejdź do
ABE213
Przeciwciało przeciwko monometylo-histonie H3 (Lys79)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H3.1t, H3/g
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
DB, IP, WB, inhibition assay
Citations:
3
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys79)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Metylowany w Lys79.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 monometylowanemu w Lys79.
Application
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła monometylo-Histonę H3 w Dot Blot.
Analiza inhibicji peptydowej: Reprezentatywna partia zablokowała monometylo-Histonę H3 w ekstrakcie kwasu HeLa.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła monometylo-histonę H3 w ekstrakcie kwasu HeLa.
Użyj przeciwciała anty-monometylo-histonowego H3 (Lys79) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, DB, PIA, IP do wykrywania monometylo-histonu H3 (Lys79) znanego również jako H3K79me1, Histon H3 (mono metyl K79).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że będzie reagować z wieloma gatunkami kręgowców ze względu na zachowanie sekwencji.
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 metylowany w Lys79. Przy użyciu analizy kropkowej peptydów można zaobserwować niewielką reaktywność krzyżową z dimetylo-histonem H3 (Lys79) i niezmodyfikowanym histonem H3 (Lys79). Przy użyciu testu analizy inhibicji peptydowej nie obserwuje się reaktywności krzyżowej z tymi peptydami.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa.
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract.
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected monomethyl-Histone H3 in HeLa acid extract.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)