Przejdź do
ABE2590
Anty-H3K4me3Q5dopaminyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
1920,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
clone
polyclonal
Quality Segment
isotype
IgG
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3 z trimetylowaną lizyną 4 i dopaminylowaną glutaminą 5.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa histon H3 dopaminylowany na glutaminie 5.
Preparation Note
0,03 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE2578ABE2605ABE2595
description
-
description
-
description
-
description
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)