Przejdź do
ABE2620
Przeciwciało anty-CEP152, C-końcówka
from rabbit
Synonim(y):
Centrosomal protein of 152 kDa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CEP152(22995)
General description
Białko centrosomalne o masie 152 kDa (UniProt O94986; znane również jako Cep152) jest kodowane przez gen CEP152 (znany również jako KIAA0912) (identyfikator genu 22995) u człowieka. Ssakowy ortolog Asl (Asterless) Cep152 jest białkiem centrosomalnym (CEP), które odgrywa ważną rolę w duplikacji centrioli i konwersji centrioli do centrosomu. Centrosom jest głównym centrum organizującym mikrotubule, niezbędnym do tworzenia wrzeciona i segregacji chromosomów podczas mitozy. Centrosomy składają się z dwóch ortogonalnie ułożonych centrioli otoczonych materiałem pericentriolarnym (PCM). Duplikacja centrioli rozpoczyna się od złożenia centrioli w fazie G1/S, gdzie centrosomalne rusztowania CEP152 i CEP192 (ortolog Spd-2) pośredniczą w rekrutacji kinazy polo Plk4 do centrosomów. Jest to kluczowe wydarzenie, które uruchamia cały proces duplikacji. Nowe centriole montują się prostopadle do wcześniej istniejących w fazie G1/S i wydłużają się w fazie S i G2. Konwersja w pełni wydłużonych centrioli potomnych w centrosomy podczas progresji mitotycznej wymaga sekwencyjnego załadowania CEP135, CEP295 (analog Ana1) i Cep152 na centriole potomne. CEP152 jest również ważnym regulatorem integralności genomu i odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. Nadekspresja CEP152 może prowadzić do amplifikacji centrioli. Mutacje genu CEP152 są identyfikowane wśród osób z zespołem Seckela, heterogenicznym autosomalnym zaburzeniem recesywnym charakteryzującym się proporcjonalnym niskim wzrostem, ciężką mikrocefalią i upośledzeniem umysłowym oraz typowym wyglądem twarzy "ptasiej głowy". Upośledzenie CEP152 w komórkach pochodzących od pacjentów Seckel prowadzi do akumulacji defektów genomowych w wyniku stresu replikacyjnego poprzez zwiększoną aktywację sygnalizacji ATM i zwiększoną fosforylację H2AX.
Zaobserwowano ~ 230 kDa; obliczono 195,63 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 277 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego CEP152.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła CEP152 w komórkach U2OS wykazujących barwienie centrosomów (Sonnen, K.F., et. al. (2013). J Cell Sci. 126(Pt 14):3223-33; Sonnen, K.F., et. al. (2012). Biol Open. 1(10):965-76).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CEP152 w lizatach komórkowych z transfekowanych komórek HEK293 (Sonnen, K.F., et. al. (2013). J Cell Sci. 126(Pt 14):3223-33).
Anti-CEP152, C-Terminal, nr kat. ABE2620, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku centrosomalnemu o masie 152 kDa i zostało przetestowane w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa długą izoformę ludzkiego CEP152. Celuje w epitop w obrębie 277 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CEP152 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1856SAB2702321HPA039408
description
from rabbit
description
from rabbit
description
clone GT1285, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, electron microscopy: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:3000
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)