Przejdź do
ABE269
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonowi H2B (Lys24)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H2B type 3-B, H2B type 12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
DB, IP, WB
Citations:
-
2390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (pLys24)
Gene Information
human ... H2BC1(255626)
mouse ... H2Bc1(319177)
rat ... H2Bc1(24829)
General description
Zmiany w strukturze chromatyny odgrywają dużą rolę w regulacji transkrypcji u eukariontów (1). Nukleosom jest podstawowym budulcem chromatyny i składa się z czterech podstawowych białek histonowych (H2A, H2B, H3 i H4) (2). Acetylacja histonów rdzeniowych reguluje ekspresję genów (2). Histon H2B jest głównie acetylowany w lizynach 5, 12, 15 i 20 (3). Ubikwitylacja histonu H2B w lizynie 123 przez Rad6 jest związana z aktywacją transkrypcji i metylacją lizyny na histonie H3 (4). Fosforylacja histonu H2B przy Ser10 (dla drożdży) i Ser14 (dla komórek ssaków) została powiązana z regulacją apoptozy i mejozy (5).
~16 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Acetylowana Lys24
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu histonowi H2B acetylowanemu w Lys24.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 μg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało acetylo-histon H2B (Lys24) z ekstraktu kwasu HeLa.
Analiza specyficzności Dot Blot: Niezmodyfikowane i różne zmodyfikowane peptydy histonowe (patrz tabela) były sondowane anty-acetylo-histonem H2B (Lys24) (rozcieńczenie 1:500).
Użyj przeciwciała anty-acetylo-histonowego H2B (Lys24) (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w WB, IP, DB do wykrywania acetylo-histonu H2B (Lys24) znanego również jako H2BK24Ac, Histon H2B (acetyl K24).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje histon H2B acetylowany w Lys24.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Rekombinowane białko histonu H2B oraz nietraktowane i traktowane maślanem sodu ekstrakty kwasu HeLa
Evaluated by Western Blot in recombinant Histone H2B protein, and untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extracts.
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H2B on 10 µg of recombinant Histone H2B protein, and untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extracts.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1623SAB5600035SAB5600036
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
serum, Chemicon®
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM235, purified immunoglobulin
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM260, purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: 0.2- 1  μg/mL, immunoblotting: 0.5-2 μg/mL, immunocytochemistry: 1- 2  μg/mL
technique(s)
-
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)