Przejdź do
ABE2863M
Ligaza białek ubikwityny anty-E3 (UBR5/EDD)
serum, from rabbit
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase UBR5, EDD, EC:2.3.2.26, E3 ubiquitin-protein ligase, HECT domain-containing 1, HECT-type E3 ubiquitin transferase UBR5, Hyperplastic discs protein homolog, hHYD, Progestin-induced protein, EDD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IP, WB
Citations:
-
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBR5(51366)
General description
Ligaza ubikwityna-białko E3 UBR5 (UniProt: O95071; znana również jako EC:2.3.2.26, ligaza E3 ubikwityna-białko, zawierająca domenę HECT 1, transferaza ubikwityny E3 typu HECT UBR5, homolog białka dysków hiperplastycznych, hHYD, białko indukowane progestyną) jest kodowana przez gen UBR5 (znany również jako EDD, EDD1, HYD, KIAA0896) (Gene ID: 51366) u człowieka. UBR5 jest białkiem jądrowym, które ulega szerokiej ekspresji i wykazuje największą obfitość w jądrach i ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu, przysadce mózgowej i nerkach. Opisano dwie izoformy UBR5, które są wytwarzane przez alternatywny splicing i różnią się tylko jednym aminokwasem. Zidentyfikowano go jako nowy regulator p53, a obniżenie poziomu UBR5 skutkuje podwyższonym poziomem p53 w normalnych i transformowanych komórkach. Jego niedobór u myszy skutkuje śmiercią embrionalną w połowie ciąży z powodu upośledzonego rozwoju naczyń woreczka żółtkowego. UBR5 jest składnikiem szlaku N-końcowej reguły. Rozpoznaje i wiąże się z białkami zawierającymi specyficzne reszty N-końcowe, które są destabilizujące zgodnie z regułą N-końcową, prowadząc do ich ubikwitynacji i późniejszej degradacji. Wykazano, że bierze udział w dojrzewaniu i / lub regulacji transkrypcji mRNA poprzez aktywację CDK9 przez polubikwitynację i uważa się, że odgrywa rolę w kontroli progresji cyklu komórkowego. Wiąże się z CDK9 i TFIIS/TCEA1 i tworzy kompleks regulujący transkrypcję złożony z CDK9, RNAP II, UBR5 i TFIIS/TCEA1, który może stymulować transkrypcję genów docelowych. UBR5 reguluje białko wiążące topoizomerazę II DNA (TopBP1) w odpowiedzi na uszkodzenie DNA i może odgrywać rolę w hamowaniu nowotworów. (Ref.: Smits, VAJ (2012). Cell Cycle 11(4); 715-720).
Zaobserwowano ~309 kDa; obliczono 309,35 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 331 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 UBR5/EDD.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:50 000 z reprezentatywnej partii wykryło ligazę ubikwitynowo-białkową E3 (UBR5/EDD) w 10 µg lizatu komórek Balb 3T3/A31.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ligazę ubikwitynowo-białkową E3 (UBR5) w komórkach U2OS poddanych transefekcji oligos siRNA Luc lub EDD (Smits, V.A., et. al. (2012). Cell Cycle. 11(4):715-20).
Analiza immunoprecypitacji: 2,5ul µL z reprezentatywnej partii wykryło ligazę ubikwitynowo-białkową E3 (UBR5?EDD) w lizacie komórek U2OS (dzięki uprzejmości dr Veronique Smits z Hospital Univers. Canarias, Hiszpania).
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ligazę ubikwityny-białka E3 (UBR5/EDD) w komórkach U2OS (dzięki uprzejmości dr Veronique Smits w Hospital Univers. Canarias, Hiszpania).
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD), nr kat. ABE2863, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w ligazę ubikwitynowo-białkową E3 UBR5 i zostało przetestowane w immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ligazę ubikwitynowo-białkową E3 UBR5/EDD w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w obrębie 331 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,1% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD) in 10 µg of U2OS cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF1110ZRB1698HPA053688
description
serum, from rabbit
description
clone 16G10.1, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
16G10.1, monoclonal
clone
recombinant monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
O95071
UniProt accession no.
O95071
UniProt accession no.
O95071
UniProt accession no.
O95071
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)