Merck
ABE2888
Anty-fosfo PPAR alfa (Ser73)
from rabbit
Synonim(y):
Peroxisome proliferator-activated receptor alpha, PPAR-alpha, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
DB, ICC, IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer73)
Gene Information
human ... PPARA(5465)
General description
Receptor alfa aktywowany proliferatorami peroksysomów (UniProt: Q07869; znany również jako PPAR-alfa, receptor jądrowy podrodziny 1 grupy C członek 1) jest kodowany przez gen PPARA (znany również jako NR1C1, PPAR) (Gene ID: 5465) u człowieka. PPAR są członkami rodziny receptorów hormonów jądrowych czynników transkrypcyjnych, które pośredniczą w różnych procesach komórkowych, w tym w metabolizmie glukozy i lipidów, odpowiedziach zapalnych i regulacji apoptotycznej śmierci komórek. Działają one poprzez wiązanie się ze specyficznymi elementami odpowiedzi proliferatora peroksysomów (PPRE) na genach docelowych. Opisano trzy formy PPAR, które oznaczono jako formy alfa, beta i delta. PPAR alfa zawiera domenę wiążącą DNA (aa 99-173) i domenę wiążącą ligand. Posiada również dwa regiony palca cynkowego typu NR C-4 (aa 102-122 i 139-161), które wiążą się z regionem regulatorowym DNA, gdy receptor jest aktywowany. Domena wiążąca ligand ma rozległą strukturę drugorzędową kilku helis alfa i arkuszy beta. PPAR alfa heterodimeryzuje z RXRA i ta heterodimeryzacja jest wymagana do wiązania DNA i aktywności transaktywacyjnej. Opisano dwie izoformy PPAR alfa, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. PPAR alfa ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach i komórkach śródbłonka i reguluje metabolizm lipoprotein. Jego aktywność transkrypcyjna jest zwiększona w obecności insuliny. Wykazano, że leukotrien B4 (LTB4) wiąże się z PPAR alfa i indukuje transkrypcję genów szlaków omega i beta-oksydacji, a klofibrat, który wiąże się z PPAR alfa, przyspiesza katabolizm LTB4 w granulocytach i makrofagach. Myszy z niedoborem PPAR alfa wykazują przedłużoną odpowiedź zapalną po ekspozycji na LTB4. Według doniesień GSK3-beta fosforyluje serynę 73 na PPAR alfa, co z kolei zwiększa ubikwitynację i obrót białkami oraz zmniejsza jego aktywność.
Zaobserwowano ~52 kDa; obliczono 52,23 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom otaczającym fosfo-serynę 73 ludzkiego receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów alfa (PPAR alfa).
Application
Analiza Western Blotting): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo PPAR alfa (Ser73) w zakażonych lentiwirusowo komórkach 3T3-L1 z wektorem lub nadekspresją PPARalfa (dzięki uprzejmości dr Terry'ego Hindsa z University of Toledo).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo PPAR alfa (Ser73) w zastosowaniach immunofluorescencji (Hinds, T.D., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):25179-25191).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo PPAR alfa (Ser73) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Hinds, T.D., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):25179-25191).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo PPAR alfa (Ser73) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Hinds, T.D., et. al. (2017). Am J Physiol Endocrinol Metab. 312(4):E244-E252).
Anti-phospho PPARalpha (Ser73), nr kat. ABE2888, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi alfa aktywowanemu proliferatorami peroksysomów (PPARalfa) i zostało przetestowane w metodach Dot Blot, Immunocytochemii, Immunohistochemii, Immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa receptor alfa aktywowany proliferatorami peroksysomów (PPAR alfa) fosforylowany na serynie 73.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,1% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Dot Bot in phospho PPAR (Ser73) peptide.
Dot Blot Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected phospho PPAR (Ser73) peptide.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)