Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DCP2(167227)
General description
Zaobserwowano ~51 kDa; obliczono 48,46 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
hydrolaza m7GpppN-mRNA (UniProt: Q8IU60; znana również jako EC:3.6.1.62, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 20, Nudix motif 20, mRNA-decapping enzyme 2, hDpc) jest kodowana przez gen DCP2 (znany również jako NUDT20) (Gene ID: 167227) u człowieka. Dcp2 jest zależnym od manganu metaloenzymem dekapującym, który katalizuje rozszczepienie struktury czapeczki na mRNA. Usuwa strukturę 7-metylowej czapeczki guaniny z cząsteczek mRNA, dając 5′-fosforylowany fragment mRNA i 7m-GDP. Dcp2 zawiera funkcjonalny motyw Nudix (difosforan nukleotydu połączony z cząsteczką X) (aa 95-226), który jest niezbędny dla jego aktywności decappingu. Opisano dwie izoformy Dcp2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Dcp2 odgrywa rolę w zależnej od replikacji degradacji histonów mRNA. Ma wyższą aktywność w stosunku do mRNA pozbawionego ogona poli(A) i nie wykazuje żadnej aktywności w stosunku do struktury czapeczki pozbawionej cząsteczki RNA. Dcp2 jest głównie cytoplazmatyczny, jednak niewielka jego ilość może również znajdować się w jądrze. Wyższą ekspresję Dcp2 odnotowano u osób z celiakią z wyższymi poziomami we frakcji jądrowej. (Ref.: Wang, Z., et al. (2002). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99(20); 12663-12668; Castellanos-Rubio, A., et al. (2016). Science 352(6281); 91-95).
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowana ludzka hydrolaza m7GpppN-mRNA (Dcp2) znakowana His o pełnej długości.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dcp2 w lizatach 293T KO, K562, 293T i MEF DCP 2 (dzięki uprzejmości dr Mike'a Kiledjiana z Rutgers University).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dcp2 w aplikacjach Western Blotting (Castellanos-Rubio, A., et. al. (2016). Science. 352(6281):91-5; Li, Y., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(6):1164-72; Jiao, X., et. al. (2006). Mol Cell. 24(5):713-22; Li, Y., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(3):939-48; Song, M.G., et. al. (2010). Mol Cell. 40(3):423-32; Li, Y., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(6):1164-72).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dcp2 w aplikacjach Western Blotting (Castellanos-Rubio, A., et. al. (2016). Science. 352(6281):91-5; Li, Y., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(6):1164-72; Jiao, X., et. al. (2006). Mol Cell. 24(5):713-22; Li, Y., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(3):939-48; Song, M.G., et. al. (2010). Mol Cell. 40(3):423-32; Li, Y., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(6):1164-72).
Anty-Dcp2, nr kat. Nr ABE2901, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko hydrolazie m7GpppN-mRNA / NUDT20 (Dcp2) i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa hydrolazę m7GpppN-mRNA (Dcp2) w komórkach ludzkich i mysich.
Physical form
Królicze przeciwciało poliklonalne w surowicy z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in 293T control KO cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Dcp2 (NUDT20) in lysate from 293T control knockout cells, but did not react with Dcp2 knockout 293T cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Dcp2 (NUDT20) in lysate from 293T control knockout cells, but did not react with Dcp2 knockout 293T cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?