Merck
ABE2909
Anty-fosfo-histon H4 (Tyr51)
from rabbit
Synonim(y):
H4, H4Y51, H4pY51
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr51)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
11,38 kDa obliczone.
Histon H4 (UniProt: P62805 ) jest kodowany przez HIST14A (znany również jako H4/A, H4FA, HIST1H4B, H4/I, H4FI, HIST1H4C, H4/G, H4FG, HIST1H4D, H4/B, H4FB, HIST1H4E, H4/J, H4FJ, HIST1H4F, H4/C, H4FC, HIST1H4H, H4/H, H4FH, HIST1H4I, H4/M, H4FM, HIST1H4J, H4/E, H4FE, HIST1H4K, H4/D, H4FD, HIST1H4L, H4/K, H4FK, HIST2H4A, H4/N, H4F2, H4FN, HIST2H4, HIST2H4B, H4/O, H4FO, HIST4H4) gen (Gene ID: 121504, 554313, 8294, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8370) u człowieka. Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dostępność DNA jest regulowana poprzez złożony zestaw potranslacyjnych modyfikacji histonów, zwanych również kodem histonowym, oraz przebudowę nukleosomów. Histon H4 jest jednym z głównych białek histonowych, które przyczyniają się do struktury chromatyny zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych. Histon H4 może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe, w tym metylacji, acetylacji i fosforylacji. Wykazano, że acetylacja w Lys6, Lys9, Lys13 i Lys17 występuje w kodujących regionach genomu, ale nie w heterochromatynie. Monometylacja i asymetryczna dimetylacja Arg4 sprzyja acetylacji Lys9 i Lys13. Histon H4 może być fosforylowany przez Tie2 na Tyr51, co preferencyjnie zachodzi w obecności histonów rdzeniowych. Fosforylowany H4 (H4Y51) jest rozpoznawany przez protoonkogen ABL1. Histon H4 jest również fosforylowany na Ser48 przez PAK2, co zwiększa asocjację H3.3-H4 z histonowym chaperonem HIRA, promując w ten sposób montaż nukleosomu H3.3-H4 i hamując montaż nukleosomu H3.1-H4. Aberracje chromosomalne obejmujące histon H4 są przyczyną chłoniaków nieziarniczych B-komórkowych. (Ref.: Hossain, MB., et al. (2016). Sci. Adv. 2; e1501290).
Immunogen
Dwa liniowe peptydy (fosforylowany na Tyr 51 i niefosforylowany) odpowiadające 11 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego histonu H4.
Epitop: nieznany
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosforylację Tyr51 histonu H4 w obecności aktywnego rekombinowanego Tie2, po analizie metodą Western blotting. (Hossain, MB., et al. (2016). Sci. Adv. 2; e1501290).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fosfohiston H4 (Tyr51) w komórkach HEK293 Tie2 poddanych działaniu angiopoetyny 1 (ANG1) i promieniowania jonizującego (Hossain, MB., et al. (2016). Sci. Adv. 2; e1501290).
Przeciwciało przeciwko fosforylacji histonu H4 (Tyr51), nr kat. ABE2909, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko histonowi H4 fosforylowanemu na Tyr51 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa histon H4 fosforylowany na tyrozynie 51. Jego celem jest epitop w obrębie 11 aminokwasów otaczających fosfotyrozynę 51.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne zawierające PBS bez konserwantów i 40% glicerolu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HEK293 Tie2-myc cells treated with Angiopoietin 1 (ANG1).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho Histone H4 (Tyr51) in HEK293 Tie2-myc cells treated with Angiopoietin 1 (ANG1).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)