Przejdź do
ABE467
Przeciwciało anty-MSL3-like 1
from rabbit
Synonim(y):
Male-specific lethal 3 homolog, Male-specific lethal-3 homolog 1, Male-specific lethal-3 protein-like 1, MSL3-like 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSL3(10943)
General description
MSL3, znany również jako homolog męsko-specyficznego letalnego 3, homolog męsko-specyficznego letalnego 3 1 lub białko podobne do męsko-specyficznego letalnego 3 1 (MSL3-like 1) i kodowany przez gen MSL3/MSL3L1, jest składnikiem kompleksu acetylotransferazy histonowej MSL (męsko-specyficznego letalnego), który jest odpowiedzialny za większość acetylacji histonu H4 przy ′Lys-16′, co jest związane z tworzeniem struktury chromatyny wyższego rzędu. MSL3 może być również zaangażowany w przebudowę chromatyny i regulację transkrypcji. Ponadto MSL3 może odgrywać rolę w inaktywacji X, ponieważ jego gen jest celem inaktywacji X. MSL3 jest zlokalizowany w jądrze. MSL3 ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w wątrobie, trzustce, sercu, płucach, nerkach, mięśniach szkieletowych, mózgu i łożysku, z najwyższą ekspresją w mięśniach szkieletowych i sercu.
Zaobserwowano ~58 kDa. Znanych jest pięć izoform o masie 60 kDa (izoforma 1), 53 kDa (izoforma 2), 58 kDa (izoforma 3), 40 kDa (izoforma 4) i 48 kDa (izoforma 5).
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu MSL3-podobnemu 1.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała MSL3-like 1 z lizatu komórek HeLa (Wu, L., et al. (2011). Mol Cell. 43(1):132-144.).
Wykryj MSL3-like 1 za pomocą tego przeciwciała Anti-MSL3-like 1 zatwierdzonego do stosowania w Western blotting i ChIP.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MSL3-like 1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA034536HPA034535SAB1407078
description
from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
UniProt accession no.
Q8N5Y2
UniProt accession no.
Q8N5Y2
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)