Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAFB(9935)
General description
Immunogen
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat komórek L6
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Maf-B on 10 µg of L6 cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description serum, from rabbit | description affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 2N17, recombinant monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?