Przejdź do
ABE577
Przeciwciało anty-Myb wiążące białko 1A
serum, from rabbit
Synonim(y):
Myb-binding protein 1A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYBBP1A(10514)
General description
Białko wiążące Myb 1A (MYBBP1A) oddziałuje ze specyficznymi sekwencyjnie białkami wiążącymi DNA w celu aktywacji lub represji transkrypcji. Uważa się, że w represji transkrypcji za pośrednictwem białka wiążącego Myb 1A pośredniczy aktywność deacetylazy histonów (aktywność HDAC).
Zaobserwowano ~160 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma. Pełną długość tego białka obserwuje się przy ~160 kDa; jednak jest ono proteolitycznie rozszczepiane na fragmenty ~140 kDa i ~67 kDa (Hochstatter, J., et al. (2012). J Biol Chem. 287(29):24365-24377; Mori, S., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e39723.).
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu białku wiążącemu Myb 1A.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło białko wiążące Myb 1A w diploidalnych ludzkich fibroblastach zarodkowych płuc (prof. Atilla Nemeth, Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Myb Binding Protein 1A w komórkach HeLa (Hochstatter, J., et al. (2012). J Biol Chem. 287(29):24365-24377.).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała białko wiążące Myb 1A w ChIP (Hochstatter, J., et al. (2012). J Biol Chem. 287(29):24365-24377.).
Przeciwciało anty-Myb wiążące białko 1A jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w białko 1A wiążące Myb i zostało przetestowane w Western blotting i ICC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa pełną długość i rozszczepione formy białka wiążącego Myb 1A.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analyis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Myb Binding Protein 1A in 10 µg of A431 cell lysate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA005466HPA071605AV37905
description
serum, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q9BQG0
UniProt accession no.
Q9BQG0
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q7TPV4
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)