Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SATB1(6304)
General description
Specjalne białko wiążące sekwencje bogate w AT 1 (SATB1) zawiera 2 domeny wiążące DNA CUT i jedną domenę wiążącą DNA homeobox należącą do rodziny homeobox CUT. SATB1 przyczynia się do inicjacji inaktywacji X za pośrednictwem Xist RNA, która zachodzi podczas embriogenezy i chłoniaka. SATB1 jest zorganizowany w podobną do klatki sieć kotwiczącą pętle heterochromatyny i reguluje ekspresję genów poprzez przebudowę chromatyny/HDAC (kompleks deacetylaz histonów) i rekrutację czynników transkrypcyjnych. SATB1 ulega ekspresji głównie w grasicy. Ostatnie badania pokazują, że SATB1 jest niezbędny, aby komórki raka piersi mogły dawać przerzuty.
Zaobserwowano ~90 i ~98 kDa. Uniprot opisuje dwie izoformy o masie ~86 kDa i ~89 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego SATB1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SATB1 w ludzkiej tkance mózgowej.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło SATB1 w ludzkich komórkach mózgu.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło SATB1 w ludzkich komórkach mózgu.
Wykryj specjalne białko wiążące sekwencje AT 1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-SATB1 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, IHC (parafina) i immunofluorescencji.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec SATB1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A20
Lizat komórek A20
Evaluated by Western Blotting in A20 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected SATB1 in 15 µg of A20 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected SATB1 in 15 µg of A20 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?