Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APOBEC3G(60489)
General description
Enzym edytujący DNA dC->dU APOBEC-3G (APOBEC3G) jest członkiem rodziny deaminaz cytydyny i deoksycytydylanu. APOBEC3G jest wieloizoformowym członkiem rodziny enzymów deaminaz cytydyny, które działają na monomeryczne substraty nukleozydowe i nukleotydowe. Podobnie jak TRIM5 alfa, który celuje w nadchodzące kapsydy retrowirusowe, APOBEC3G odgrywa ważną rolę w obronie komórkowej przed infekcją retrowirusową. Ulega ekspresji w śledzionie, jądrach, jajnikach, leukocytach krwi obwodowej i kilku liniach komórek nowotworowych.
~46 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego APOBEC3G.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył APOBEC3G w ludzkiej tkance śledziony.
Wykryj APOBEC-3G za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-APOBEC3G zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IHC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-końcowy fragment APOBEC3G.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis in Caco-2 cell lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected APOBEC3G in 15 µg of Caco-2 cell lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected APOBEC3G in 15 µg of Caco-2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?