Przejdź do
ABE62
Przeciwciało anty-MYSM1/2A-DUB
serum, from rabbit
Synonim(y):
Histone H2A deubiquitinase MYSM1, 2A-DUB, Myb-like, SWIRM and MPN domain-containing protein 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYSM1(114803)
General description
Deubikwitynaza histonu H2A MYSM, często określana jako 2A-DUB, jest metaloproteazą, która specyficznie deubikwitynuje monoubikwitynowany histon H2A. 2A-DUB reguluje transkrypcję poprzez koordynację acetylacji i deubikwitynacji histonów oraz destabilizację asocjacji łącznika histonu H1 z nukleosomami. Mechanizm 2A-DUB może być tylko jednym z wielu białek ubikwitynacji H2A, które mają zdolność regulowania transkrypcji. 2A-DUB jest również niezbędny dla progresji cyklu komórkowego i ekspresji genów.
~100 kDa. Niescharakteryzowane pasma przy ~26, ~35, ~49 i ~66 kDa mogą być obserwowane w niektórych lizatach. Pasma przy ~66 i ~26 kDa mogą reprezentować izoformy wynikające z alternatywnego splicingu.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu MYSM1.
Application
Przeciwciało anty-MYSM1/2A-DUB jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania MYSM1/2A-DUB znanego również jako deubikwitynaza histonu H2A MYSM1 i zostało zwalidowane w WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected MYSM1 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA067133HPA057306ABE327
description
serum, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q5VVJ2
UniProt accession no.
Q5VVJ2
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P0C0S8
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)