Przejdź do
ABE64
Przeciwciało anty-ERR-alfa P2
from rabbit
Synonim(y):
Estrogen receptor-like 1, Estrogen-related receptor, alpha, Nuclear receptor subfamily 3 group B member 1, estrogen-related receptor alpha
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
ERR alfa to receptor jądrowy, który jest blisko spokrewniony z receptorem estrogenu. Białko to działa jako regulator transkrypcji specyficzny dla miejsca i wykazano również, że oddziałuje z estrogenem i czynnikiem transkrypcyjnym TFIIB poprzez bezpośredni kontakt białko-białko. Wiązanie i aktywność regulacyjna tego białka zostały wykazane w regulacji różnych genów, w tym laktoferyny, osteopontyny, dehydrogenazy średniołańcuchowego acylo-koenzymu A (MCAD) i genów receptorów hormonów tarczycy. ERR alfa ulega ekspresji w wielu tkankach dorosłych i embrionalnych (szczególnie na początku kostnienia), a także w kilku liniach komórkowych osteoblastów. Ekspresja ERR alfa została udokumentowana w mózgu, rdzeniu kręgowym, przysadce mózgowej i sercu. Ostatnio ERR alfa zaobserwowano w różnych liniach komórkowych ludzkiego raka piersi, tkance tłuszczowej piersi i guzach piersi. Badania wykazujące zastosowanie antagonistów ERR alfa w leczeniu raka piersi wzbudziły duże zainteresowanie tym receptorem w poszukiwaniu sposobów leczenia tej choroby (Chisamore, 2009).
~ 53 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu ERR-alfa.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło ERR-alfa w komórkach A431 i HeLa.
Użyj przeciwciała anty-ERR-alfa P2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC do wykrywania ERR-alfa P2 znanego również jako receptor estrogenowy podobny do 1, receptor związany z estrogenem alfa.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje ERR-alfa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ERR-alpha on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1134
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA000450HPA000449ABD101
description
from rabbit
description
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESRRB(2103)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)