Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
2
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAXIP1(22976)
General description
PAX transactivation activation domain-interacting protein (PTIP) jest wszechobecnym białkiem jądrowym składającym się z 5 tandemowych domen karboksykońcowych BRCA1 (BRCT). PTIP zostało początkowo zidentyfikowane jako oddziałujące białko transaktywacyjne, które wiąże się z C-końcowym końcem Pax2. Od czasu jego odkrycia, badania wykazały, że PTIP wiąże kilka białek Pax, odgrywając kluczową rolę w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Ma również aktywność jako moduł wiążący specyficzny dla fosfoseryny / fosfotreoniny i może rozpoznać fosforylowane substraty indukowane promieniowaniem gamma ATM i ATR. PTIP jest zaangażowany we wczesny rozwój komórkowy i prawdopodobnie odgrywa również rolę w proliferacji komórek.
Zaobserwowano ~120 kDa.
Inne izoformy mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Inne izoformy mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane histydyną odpowiadające ludzkiemu PTIP.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IH (Patel, S., et al. (2007).
Analiza immunofluorescencji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IF (Lechner, M., et al. (2000).
Analiza immunofluorescencji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IF (Lechner, M., et al. (2000).
Przeciwciało anty-PTIP jest przeciwciałem poliklonalnym kurczaka do wykrywania PTIP, znanego również jako białko oddziałujące z domeną aktywacji transaktywacji PAX, białko kodowane przez powtórzenia trinukleotydowe CAG i zostało zatwierdzone w WB, IHC i IF.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Chromatin Biology
Physical form
Oczyszczony poliklonalny kurczak w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTIP in 10 µg of A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTIP in 10 µg of A431 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?