Przejdź do
ABE794
Przeciwciało anty-PCBP4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Poly(rC)-binding protein 4, Alpha-CP4, PCBP4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCBP4(57060)
General description
PCBP4 (znane również jako MCG10, Poly (rC) binding protein 4 i alpha-CP4) jest członkiem rodziny białek wiążących RNA z domeną KH. Białka z tej rodziny, określane również jako alfa-CP, wiążą się z RNA ze specyficznością dla regionów pirymidynowych bogatych w C. Alfa-CP odgrywają ważną rolę w działaniach potranskrypcyjnych i mają różne dystrybucje komórkowe. PCBP4 jest indukowany przez p53 i uszkodzenia DNA poprzez dwa elementy promotora reagujące na p53. Jego nadekspresja w transfekowanych komórkach powoduje zahamowanie proliferacji komórek poprzez indukcję apoptozy i zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G2-M. Zmniejszoną ekspresję jednej izoformy PCBP4 zaobserwowano w wielu formach raka płuc, co prowadzi do spekulacji, że PCBP4 może działać jako supresor nowotworu.
Zaobserwowano ~51 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu C-końca ludzkiego PCBP4.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 1 μg/mL z reprezentatywnej partii wykrył PCBP4 w komórkach HeLa.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło PCBP4 w komórkach HeLa.
Przeciwciało anty-PCBP4 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w białko wiążące poli (rC) 4 i zostało przetestowane w Western blotting, ICC i immunofluorescencji.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
RNA Metabolism & Binding Proteins
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected PCBP4 in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA057754AV40943ABS568
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
IgG fraction of antiserum
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... PCBP4(57060)
Gene Information
human ... PCBP4(57060)
Gene Information
-
Gene Information
-
UniProt accession no.
P57723
UniProt accession no.
P57723
UniProt accession no.
Q9HCU2
UniProt accession no.
P02753
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)