Przejdź do
ABE81
Przeciwciało anty-NXF1
serum, from rabbit
Synonim(y):
Nuclear RNA export factor 1, Tip-associated protein, Tip-associating protein, mRNA export factor TAP
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NXF1(10482)
General description
Jądrowy czynnik eksportu RNA 1 (znany również jako białko Tap) jest kodowany przez gen NXF1. Białko wyrażane przez ten gen jest jednym z członków rodziny genów jądrowego czynnika eksportu RNA. Białko jądrowego czynnika eksportu RNA 1 bierze udział w eksporcie gatunków mRNA zawierających retrowirusowe konstytutywne elementy transportowe (CTE) z jądra, a także w eksporcie mRNA z jądra do cytoplazmy. Białko to jest zlokalizowane głównie w nukleoplazmie, zarówno na nukleoplazmatycznej, jak i cytoplazmatycznej powierzchni kompleksu porów jądrowych. Jednak białko to przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą i wiąże się in vivo z poli(A) RNA. Białko to jest obecne w jądrowym kompleksie Y14 i wykazano, że oddziałuje z Aly/REF.
Zaobserwowano ~72 kDa. Opisano dwie izoformy o masie 70 i 40 kDa. W niektórych lizatach zaobserwowano niescharakteryzowane pasma przy ~48 i 100 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu NXF1.
Application
Użyj przeciwciała anty-NXF1 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania NXF1 znanego również jako jądrowy czynnik eksportu RNA 1, białko związane z końcówką.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
RNA Metabolism & Binding Proteins
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NXF1 on 10 µg of A431 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AV40639HPA061593SAB5701452
description
serum, from rabbit
description
IgG fraction of antiserum
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000, immunohistochemistry: 1:50-1:200
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)