Przejdź do
ABE86
Przeciwciało anty-CHD-3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, CHD-3, ATP-dependent helicase CHD3, Mi-2 autoantigen 240 kDa protein, Mi2-alpha, Zinc finger helicase, hZFH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
1860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHD3(1107)
General description
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, bardziej znane jako CHD-3, jest członkiem rodziny białek CHD. Białka te charakteryzują się obecnością domeny chromo (modyfikatora organizacji chromatyny), domeny helikazy/ATPazy związanej z SNF2 oraz karboksykońcowej domeny wiążącej DNA. Jako składnik kompleksu deacetylazy histonowej Mi-2/NuRD, CHD-3 uczestniczy w przebudowie chromatyny poprzez deacetylację histonów.
~ 250 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego CHD-3.
Application
Przeciwciało anty-CHD-3 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania CHD-3, znanego również jako białko 3 wiążące chromodomainę-helikazę-DNA, hZFH i zostało zatwierdzone w WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje CHD-3 na C-końcu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected CHD-3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE482
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA043368HPA076524SAB6012469
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 23GB1305, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit (Monoclonal)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
23GB1305, recombinant monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)