Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNAI2(6591)
General description
Białko z palcem cynkowym SNAI2 (UniProt: O43623; znany również jako czynnik transkrypcji grzebienia nerwowego Slug, SLUG, homolog białka ślimaka 2) jest kodowany przez gen SNAI2 (znany również jako SLUG, SLUGH) (identyfikator genu: 6591) u człowieka. SLUG jest represorem transkrypcji, który moduluje zarówno transkrypcję zależną od aktywatora, jak i podstawową. Ulega ekspresji w większości dorosłych tkanek ludzkich, ale nie jest wykrywany w leukocytach krwi obwodowej. Obserwuje się go w dyskretnych ogniskach w jądrach interfazowych, a te ogniska jądrowe nie pokrywają się z jąderkami, SP100 i heterochromatyną HP1 lub ciałem spiralnym, co sugeruje jego związek z aktywną transkrypcją lub aktywnymi regionami splicingowymi. Wykazano, że SLUG hamuje ekspresję BRCA2 poprzez wiązanie się z jego silencerem zawierającym E2-box i rekrutację CTBP1 i HDAC1 w komórkach piersi. Zawiera domenę SNAG (aa 1-20), która przypomina strukturę podobną do histonu H3 i działa jako molekularny haczyk do rekrutacji LSD1 w celu tłumienia ekspresji genów w przerzutach. Wykazano, że SLUG bierze udział w tworzeniu i migracji komórek grzebienia nerwowego. Odgrywa również rolę w pośredniczeniu w indukowanej przez RAF1 represji transkrypcji białka TJ, okludyny (OCLN) i późniejszej onkogennej transformacji komórek nabłonkowych. W keratynocytach naskórka wiąże się z E-boxem w promotorze ITGA3 i hamuje jego transkrypcję. SLUG jest również zaangażowany w regulację ekspresji ITGB1 i ITGB4 oraz adhezji i proliferacji komórek w keratynocytach naskórka. Może wiązać się z domeną E-box2 BSG i aktywować jej ekspresję podczas indukowanego przez TGFB1 przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) w hepatocytach. Fosforylacja SLUG przez GSK-3 beta powoduje cytoplazmatyczną lokalizację i degradację. Mutacja w genie SNAI2 może powodować zespół Waardenburga 2D, który charakteryzuje się głuchotą czuciowo-nerwową, zaburzeniami pigmentacji i brakiem dystopii canthorum. (Ref.: Lin, Y et al. (2010). EMBO J. 29(11); 1803-16).
Zaobserwowano ~31 kDa; obliczono 29,99 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka palca cynkowego SNAI2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło SLUG (SNAI2) w ludzkim szpiku kostnym i ludzkich tkankach trzustki.
Przeciwciało anty-SLUG (SNAI2), nr kat. ABE993, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku palca cynkowego SNAI2 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa SLUG/SNAI2 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 12 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SLUG (SNAI2) in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SLUG (SNAI2) in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?