Przejdź do
ABF1069
Anty-TOE1 (Ab-86)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Target of EGR1 protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Nie można obecnie kupić produktu ABF1069. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TOE1(114034)
General description
Target of EGR1 protein 1 (UniProt Q96GM8) jest kodowany przez gen TOE1 (Gene ID 114034) u człowieka. Pierwotnie scharakteryzowany i nazwany w ten sposób jako dalszy cel natychmiastowego wczesnego genu Egr1, TOE1 jest białkiem jądrowym zlokalizowanym głównie w jąderkach i ciałach Cajala. Nadekspresja TOE1 powoduje regulację w górę inhibitora kinazy zależnej od cyklin p21 i zatrzymanie cyklu komórkowego w punkcie G2/M. TOE1 oddziałuje również z C-końcową domeną tetrameryzacji p53 i zwiększa aktywność transkrypcyjną p53. Ponadto TOE1 wykazuje aktywność hamującą replikację HIV-1, a dowody wskazują na interakcję TOE1 z elementem odpowiedzi transaktywatora specyficznym dla wirusa jako część mechanizmu hamującego. TOE1 jest regulowany w górę i wydzielany przez aktywowane limfocyty T CD8(+), a TOE1 może być proeolitycznie rozszczepiany przez granzym B w D328 i D363, generując 35-aminokwasowy (a.a. 329-363) fragment zawierający sygnał lokalizacji jądrowej / NLS (a.a. 335-347). Fragment 35-aminokwasowy zachowuje zarówno działanie przeciwwirusowe, jak i zdolność przenikania do komórek. Ludzki TOE1 jest produkowany jako białko 510-a.a., zawierające palec cynkowy typu C3H1 (a.a. 294-322) i sygnał lokalizacji jądrowej/NLS (a.a. 335-347). Metionina inicjująca jest usuwana potranslacyjnie.
Zaobserwowano ~58 kDa. Obliczono 56,42/47,76 kDa (izoforma 1/2) (usunięto Met1). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Sprzężony liniowy peptyd odpowiadający C-końcowej sekwencji ludzkiego TOE1.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 1 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitował TOE1 z 20 µg lizatu komórek HEK293T (dzięki uprzejmości dr Iana de Belle).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła znakowany FLAG typ dziki lub zmutowany TOE1 z mutacjami punktowymi D328A, D363A/D373A lub D387A po ich immunoprecypitacji przeciwciałem anty-FLAG (Sperandio, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(26):E3392-E3401).
To królicze poliklonalne przeciwciało anty-Toe1 (Ab-86), nr kat. ABF1069 zostało zatwierdzone do stosowania w immunoprecypitacji i Western Blotting w celu wykrycia TOE1.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało poliklonalne zostało podniesione przeciwko C-końcowej sekwencji końcowej obecnej w obu splicowanych izoformach ludzkiego TOE1 zgłoszonych przez UniProt (Q96GM8).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TOE1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)