Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRF1(3659)
General description
Czynnik regulacyjny interferonu 1 (UniProt: P10914; znany również jako IRF-1) jest kodowany przez gen IRF1 (Gene ID: 3659) u człowieka. IRF-1 jest regulatorem transkrypcji, który ulega konstytutywnej ekspresji we wszystkich typach komórek z wyjątkiem wczesnych komórek embrionalnych. Może występować jako monomer i homodimer. Wykazuje niezwykłą różnorodność funkcjonalną w regulacji odpowiedzi komórkowych, w tym regulacji interferonu (IFN) i genów indukowanych IFN, odpowiedzi gospodarza na infekcje wirusowe i bakteryjne. Reguluje również wiele genów wyrażanych podczas hematopoezy, zapalenia, odpowiedzi immunologicznej, proliferacji i różnicowania komórek oraz zatrzymania wzrostu i apoptotycznej śmierci komórek po uszkodzeniu DNA. IRF-1 stymuluje transkrypcję zależną od p53/TP53 poprzez zwiększoną rekrutację EP300 prowadzącą do zwiększonej acetylacji p53/TP53. Jego domeny wiążące DNA znajdują się w pierwszych 115 aminokwasach regionu N-końcowego i zawierają serię pięciu dobrze konserwowanych powtórzeń bogatych w tryptofan. IRF-1 może być fosforylowany przez kinazę kazeinową 2, która pozytywnie reguluje jego aktywność. Mutacje w genie IRF1 mogą powodować raka żołądka. (Ref.: Dou, L., et al. (2014). Hum. Immunol. 75(11); 1110-1114).
Zaobserwowano ~48 kDa; obliczono 36,50 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego czynnika regulującego interferon 1.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło IRF-1 w lizacie komórek Jurkat.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło IRF-1 w wycinkach tkanek ludzkiego raka żołądka i ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło IRF-1 w wycinkach tkanek ludzkiego raka żołądka i ludzkiego jelita cienkiego.
Anty-IRF-1, nr kat. Nr ABF188, jest króliczym poliklonalnym przeciwciałem wykrywającym czynnik regulacyjny interferonu 1 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa czynnik regulacji interferonu 1 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 14 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IRF-1 in PC12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IRF-1 in PC12 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?