Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
-
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer104)
Gene Information
human ... IFIH1(64135)
General description
Indukowane interferonem białko zawierające domenę helikazy C 1 (UniProt: Q9BYX4; znane również jako EC: 3.6.4.13, Clinically amyopathic dermatomyositis autoantigen 140 kDa, CADM-140 autoantigen, Helicase with 2 CARD domains, Helicard, Interferon-induced with helicase C domain protein 1, Melanoma differentiation-associated protein 5, MDA-5, Murabutide down-regulated protein, RIG-I-like receptor 2, RLR-2, RNA helicase-DEAD box protein 116) jest kodowany przez gen IFIH1 (znany również jako MDA5, RH116) (Gene ID: 64135) u człowieka. MDA-5 jest wrodzonym receptorem immunologicznym, który działa jako cytoplazmatyczny czujnik wirusowych kwasów nukleinowych i odgrywa główną rolę w wykrywaniu infekcji wirusowej oraz w aktywacji kaskady odpowiedzi przeciwwirusowych, w tym indukcji interferonów typu I i cytokin prozapalnych. MDA-5 ulega powszechnej ekspresji, ale na niskim poziomie. Ekspresja jest wykrywana na nieco wyższych poziomach w łożysku, trzustce i śledzionie. Jego ligandy obejmują mRNA pozbawione 2′-O-metylacji na ich 5′ czapeczce i long-dsRNA. W przypadku braku ligandów jest monomeryczna i homodimeryzuje w obecności ligandów dsRNA. Po związaniu ligandu wiąże się z mitochondrialnym antywirusowym białkiem sygnalizacyjnym (MAVS/IPS1), które aktywuje kinazy związane z IKK TBK1 i IKBKE, które fosforylują czynniki regulacyjne interferonu IRF3 i IRF7. Czynniki te aktywują transkrypcję przeciwwirusowych genów immunologicznych, w tym interferonów alfa i beta. MDA-5 odgrywa również ważną rolę w zwiększaniu funkcji komórek naturalnych zabójców i uważa się, że bierze udział w hamowaniu wzrostu i apoptozie w kilku liniach komórek nowotworowych. MDA-5 zawiera 2 domeny CARD; 1 domenę wiążącą ATP helikazy, 1 domenę C-końcową helikazy i 1 domenę regulacyjną RLR C-końcową.
Zaobserwowano ~117 kDa; obliczono 116,69 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom otaczającym Ser104 z N-końcowego regionu ludzkiego MDA-5.
Application
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-MDA-5 (Ser104) w lizacie komórek Raji.
Anty-fosfo-MDA-5 (Ser104), nr kat. ABF192 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa fosforylację MDA-5 na Ser104 i zostało przetestowane do stosowania w testach Western Blotting i Peptide Inhibition Assay.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa ludzkie białko MDA-5 fosforylowane na Ser104.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-MDA-5 (Ser104) in 10 µg of Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-MDA-5 (Ser104) in 10 µg of Daudi cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?