Przejdź do
ABF200
Przeciwciało anty-Bst2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bone marrow stromal cell antigen 2, BST-2, CD317, HM1.24 antigen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BST2(684)
General description
Antygen 2 komórek zrębu szpiku kostnego (BST-2, Bst2), znany również jako CD317 i antygen HM1.24, jest indukowanym przez IFN przeciwwirusowym czynnikiem restrykcyjnym gospodarza, który skutecznie blokuje uwalnianie różnych wirusów ssaków poprzez bezpośrednie wiązanie powstających wirionów do błon zakażonych komórek. Wykazano, że Bst2 oddziałuje z różnymi wirusami, w tym: ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1), mysim wirusem nowotworu sutka (MMTV) i wirusem białaczki mysiej (MLV), filowirusami: wirusem ebola (EBOV), arenawirusami: wirusem lassa (LASV) i rabdowirusami: wirusem pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV). Bst2 może hamować aktywność proteolityczną MMP14 na powierzchni komórki, powodując zmniejszoną aktywację MMP15, co skutkuje zahamowaniem wzrostu i migracji komórek. Dodatkowo sugeruje się, że wchodzi w interakcje z LILRA4/ILT7, co skutkuje zapewnieniem ujemnego sprzężenia zwrotnego do produkcji IFN przez plazmacytoidalne komórki dendrytyczne w odpowiedzi na infekcję wirusową. Aktywność ta sugeruje, że Bst2 może stanowić potencjalną strategię terapeutyczną w leczeniu HIV/AIDS. Bst2 może odgrywać rolę w organizacji subapikalnego cytoszkieletu aktynowego w spolaryzowanych komórkach nabłonkowych.
Zaobserwowano ~22 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi mysiego Bst2.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Bst2 w 15 µg lizatu komórek Daudi.
Wykryj antygen zrębu szpiku kostnego 2 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-Bst2 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunological Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec Bst2.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka łożyska ludzkiego
Evaluated by Immunohistochemistry in human placenta tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Bst2 in human placenta tissue.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABF201
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA017060HPA073472SAB1403618
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2E6, monoclonal
UniProt accession no.
Q8R2Q8
UniProt accession no.
Q10589
UniProt accession no.
Q10589
UniProt accession no.
Q10589
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)