Merck
ABF288
Przeciwciało anty-NOD4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein NLRC5, Caterpiller protein 16.1, CLR16.1, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 27, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NLRC5(84166)
General description
Białko NLRC5, znane również jako białko Caterpiller 16.1 (CLR16.1) lub białko domeny oligomeryzacji wiążącej nukleotydy 27 lub białko domeny oligomeryzacji wiążącej nukleotydy 4, i kodowane przez nazwę genu NLRC5 lub NOD4 lub NOD27, może odgrywać ważną rolę w regulacji szlaku sygnałowego interferonu typu II. NOD4 ulega ekspresji w śledzionie, grasicy, płucach, mózgu, migdałkach, sercu i prostacie. NOD4 może być użytecznym celem do manipulowania odpowiedzią immunologiczną na choroby zakaźne lub związane ze stanem zapalnym, w tym raka.
Zaobserwowano ~205 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane prążki. Uniprot opisuje 6 izoform wytwarzanych przez alternatywny splicing w zakresie od ~79 kDa do ~206 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego NOD4.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 10 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło NOD4 w komórkach HeLa.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło NOD4 w komórkach HeLa.
Przeciwciało anty-NOD4 jest przeciwciałem przeciwko NOD4 do stosowania w western blottingu, ICC i immunofluorescencji.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in EL4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected NOD4 in EL4 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)