Przejdź do
ABN1024
Anty-BMP-9 (GDF-2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bone morphogenetic protein 9, Growth/differentiation factor 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GDF2(2658)
General description
Czynnik wzrostu/różnicowania 2 (UniPort: Q9UK05; znany również jako GDF-2, białko morfogenetyczne kości 9, BMP-9) jest kodowany przez gen GDF2 (znany również jako BMP9) (identyfikator genu: 2658) u człowieka. BMP-9 jest członkiem rodziny TGF-beta, która tworzy kompleks sygnalizacyjny z dwoma receptorami typu 1 i dwoma receptorami typu II. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-22) i propeptydem (aa 22-319). Peptyd sygnałowy jest odcinany w dojrzałym białku. Propeptyd BMP-9 nie zakłóca aktywności biologicznej BMP-9 i uważa się, że pozostaje związany z dojrzałym peptydem. BMP9 jest konstytutywnie wydzielany z wątroby w aktywnej formie do krążenia. BMP-9 sygnalizuje poprzez receptor o wysokim powinowactwie aktywujący kinazę podobną do receptora 1 (ALK1) w komórkach śródbłonka i utrzymuje homeostazę śródbłonka. Jest również uważany za silny osteogenny czynnik sygnalizacyjny w mezenchymalnych komórkach macierzystych. Wiadomo również, że BMP-9 indukuje wzrost ekspresji kolagenu, fibronektyny i czynnika wzrostu tkanki łącznej związanego z aktywacją Smad 1/5/8, Smad 2/3 i Erk1/2. Donoszono również, że promuje nabywanie fenotypu cholinergicznego w neuronach cholinergicznych podstawnego przodomózgowia podczas rozwoju i chroni te neurony. Wiadomo, że defekty w genie BMP9 powodują telangiektazję, dziedziczną chorobę krwotoczną, która prowadzi do dysplazji naczyniowej prowadzącej do rozszerzenia stałych naczyń krwionośnych i malformacji tętniczo-żylnych skóry, błon śluzowych i wnętrzności oraz powoduje nawracające krwawienie z nosa i krwotok żołądkowo-jelitowy (Ref.: Wei, Z et al. (2014). J. Biol. Chem. 289 (45); 31150 31159; Munoz-Felix, JM et al. (2016). Cell Signal 28(9): 1252-1261).
Zaobserwowano ~45 kDa; obliczono 47,32 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 110 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka morfogenetycznego kości 9 (BMP-9).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło BMP-9 (GDF-2) w ludzkiej wątrobie i ludzkich tkankach raka wątroby.
Anty-BMP-9 (GDF-2), nr kat. Nr ABN1024, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku morfogenetycznemu kości 9 (czynnik wzrostu/różnicowania 2) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ludzkie białko morfogenetyczne kości 9 (BMP-9). Jego celem jest epitop w obrębie 110 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna, 0,15 M NaCl, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BMP-9 (GDF-2) in 10 µg of human liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABD134HPA015498RAB1118
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
UniProt accession no.
Q9UK05
UniProt accession no.
O95972
UniProt accession no.
P55107
UniProt accession no.
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)