Przejdź do
ABN2178
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
EM, WB
Citations:
1
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Anty-Tau (przeciwciało TauC4, 354-369), serum, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
electron microscopy: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
General description
Białko tau związane z mikrotubulami (UniProt: P10636; znane również jako Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau) jest kodowane przez gen MAPT (znany również jako MAPTL, MTBT1, TAU) (Gene ID: 4137) u człowieka. Wykazano, że białko tau związane z mikrotubulami ulega ekspresji w neuronach. Występuje głównie w aksonach, w cytozolu i w połączeniu ze składnikami błony plazmatycznej. Opisano dziewięć izoform Tau, które są generowane przez alternatywny splicing. Białka Tau promują montaż i stabilność mikrotubul, a także mogą być zaangażowane w ustanowienie i utrzymanie biegunowości neuronów. Koniec C wiąże mikrotubule aksonalne, podczas gdy koniec N wiąże składniki błony plazmatycznej neuronów, służąc w ten sposób jako białko łączące między nimi. Krótkie izoformy umożliwiają plastyczność cytoszkieletu, podczas gdy dłuższe izoformy mogą preferencyjnie odgrywać rolę w jego stabilizacji. W chorobie Alzheimera (AD) cytoszkielet neuronów w mózgu jest stopniowo uszkadzany i zastępowany przez splątki sparowanych filamentów spiralnych (PHF) i filamentów prostych, składających się głównie z hiperfosforylowanych form Tau. W mózgu AD Tau gromadzi się zarówno w domenach somatodendrytycznych, jak i aksonalnych neuronów, a także gromadzi się w soma jako splątki neurofibrylarne (NFT). Stwierdzono, że oligomery Tau są neurotoksyczne, gdy są stosowane zewnątrzkomórkowo do hodowanych komórek neuronalnych i mogą indukować neurodegenerację oraz dysfunkcję synaptyczną i mitochondrialną in vivo. Doniesiono, że większość C-końca Tau (aa 243-406) w PHF może być rozszczepiona przez trypsynę, jednak region TauC4 jest wysoce odporny na działanie trypsyny. (Ref.: Taniguchi Watanabe, S., et al. (2016). Acta Neuropathol. 131(2); 267-280; Ando K., et al. (2010). Biochem. Soc. Trans. 38(4); 1001-1005).
Zaobserwowano ~55 kDa; obliczono 45,85 kDa.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego białka tau związanego z mikrotubulami, izoforma 8 (Tau-F).
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Tau (TauC4, 354-369) w zastosowaniach Western Blotting (Fitzpatrick, A.W.P., et. al. (2017) Nature. 547(7662):185-190; Taniguchi-Watanabe, S., et. al. (2016). Acta Neuropathol. 131(2):267-280).
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia wykryła Tau (TauC4, 354-369) w aplikacji Immunogold negative-stain Electron Microscopy (Fitzpatrick, A.W.P., et. al. (2017) Nature. 547(7662):185-190).
Anti-Tau (TauC4, 354-369), nr kat. ABN2178, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko regionowi TauC4 białka Tau i zostało przetestowane pod kątem stosowania w mikroskopii elektronowej i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa region TauC4 w ludzkim białku Tau.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,1% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Recombinant full-length 4-repeat (4R) tau (human 4R1N).
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected TauC4 region in full length recombinant human tau (human 4R1N).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN454SAB4501824SAB4501830
description
serum, from rabbit
description
serum, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P10636-8
UniProt accession no.
P10636
UniProt accession no.
P10636
UniProt accession no.
P10636
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)