Przejdź do
ABN342
Przeciwciało anty-FEZ2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fasciculation and elongation protein zeta-2, Zygin II, Zygin-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
1710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FEZ2(9637)
General description
Fasciculation and elongation protein zeta-2 (FEZ2) jest homologiem ssaczego FEZ1, będącego ortologiem UNC-76 C. elegans. W przeciwieństwie do FEZ1, mRNA FEZ2 ulega szerokiej ekspresji w tkankach myszy. FEZ2 oddziałuje z substratem kinazy białkowej C (PKC)-zeta i indukuje wydłużenie neurytów komórek PC12, gdy jest współeksprymowany z konstytutywnie aktywną formą PKC-zeta, co sugeruje, że FEZ2 może odgrywać ważną rolę w zmianach morfologicznych różnych komórek poprzez wiązanie się z PKC-zeta w sposób niespecyficzny dla tkanki. FEZ2 może oddziaływać z FEZ1 poprzez swoje regiony c-końcowe, a zwłaszcza region zwiniętej cewki. Znane są co najmniej dwie izoformy FEZ2.
Zaobserwowano ~38/50 kDa. W niektórych lizatach może pojawić się niescharakteryzowane pasmo przy ~48 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu FEZ2.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło FEZ2 w ludzkiej tkance mózgowej.
Wykryj białko FEZ2 za pomocą tego anty-FEZ2 zatwierdzonego do stosowania w WB i IF.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek 3T3
Evaluated by Western Blot in 3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FEZ2 in 15 µg of 3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN341HPA035978PRS4403
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-FEZ2
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)