Merck
ABN347
Przeciwciało anty-LGI4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Leucine-rich repeat LGI family member 4, LGI1-like protein 3, Leucine-rich glioma-inactivated protein 4, LGI4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LGI4(163175)
General description
Bogaty w leucynę, inaktywowany gen glejaka 4 (LGI4) jest członkiem rodziny LGI. Rodzina LGI składa się z czterech wysoce spokrewnionych białek zawierających powtórzenia bogate w leucynę (LRR). Pomimo wysokiej homologii z LGI1 i podobnego wzorca ekspresji, nie stwierdzono, aby mutacje w LGI4 były związane z autodominującą boczną padaczką skroniową (ADTLE). Jednak gen LGI4 znajduje się w regionie związanym z łagodnymi rodzinnymi drgawkami dziecięcymi, a polimorfizm GC-AT w LGI4 był skorelowany z dziecięcą padaczką typu absence. Inne badania wykazały, że zmniejszenie ekspresji LGI4 w hodowanych komórkach hamuje mielinizację, co wskazuje, że LGI4 może odgrywać rolę w rozwoju neuronów.
~59 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu LGI4.
Application
Wykryj białko LGI4 za pomocą tego anty-LGI4 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Znane są dwie izoformy LGI4; to przeciwciało LGI4 rozpoznaje tylko większą formę. Przewiduje się, że to przeciwciało LGI4 jest specyficzne dla LGI4 i nie rozpoznaje innych białek LGI.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS i 0,02% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Evaluated by Western Blot in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected LGI4 in 15 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)