Przejdź do
ABS102
Przeciwciało anty-AKAP 79
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
A-kinase anchor protein 5, AKAP-5, A-kinase anchor protein 79 kDa, AKAP 79, H21, cAMP-dependent protein kinase regulatory subunit II high affinity-binding protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKAP5(9495)
General description
Białko kotwiczące kinazę A 79 (AKAP 79) jest białkiem rusztowania, które znajduje się głównie w pobudzających synapsach neuronalnych. AKAP 79 oddziałuje z kinazą guanylanową związaną z błoną (MAGUK), która jest wykorzystywana przez receptory glutaminianowe. AKAP 79 może być również zaangażowany w SAP97 i inne duże kompleksy sygnalizacyjne. AKAP 79 jest niezbędny do indukowanej przez forskolinę regulacji prądu L.
~79 kDa.
AKAP79 migruje w WB z pozorną masą cząsteczkową ~79 kDa Niescharakteryzowane pasma pojawiają się przy ~35 kDa i ~13 kDa w niektórych lizatach.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego AKAP 79.
Application
Wykryj AKAP 79 za pomocą tego przeciwciała Anti-AKAP 79 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje AKAP 79 na C-końcu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293 z nadekspresją N-końcowego Flag-AKAP79
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate with overexpressed N-terminal Flag-AKAP79.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AKAP 79 on 10 µg of HEK293 cell lysate with overexpressed N-terminal Flag-AKAP79.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)