Przejdź do
ABS1640
Przeciwciało anty-SPTLC3
from rabbit
Synonim(y):
Serine palmitoyltransferase 3, LCB 3, LCB2b, Long chain base biosynthesis protein 2b, Long chain base biosynthesis protein 3, Serine-palmitoyl-CoA transferase 3, SPT 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPTLC3(55304)
General description
Palmitoilotransferaza serynowa 3 (EC 2.3.1.50; UniProt Q9NUV7; znana również jako LCB 3, LCB2b, białko biosyntezy długołańcuchowych zasad 2b, białko biosyntezy długołańcuchowych zasad 3, transferaza serynowo-palmitoilo-CoA 3, SPT 3) jest kodowana przez gen SPTLC3 (znany również jako C20orf38, SPTLC2L) (Gene ID 55304) u człowieka. Palmitoilotransferaza serynowa (SPT) jest enzymem zależnym od 5′-fosforanu pirydoksalu (PLP), który katalizuje pierwszy etap biosyntezy sfingolipidów de novo (SL), a mianowicie kondensację L-seryny z palmitoilokoenzymem-A w celu wytworzenia 3-ketodehydrosphinganiny (KDS), która tworzy szkielet podstawy sfingoidowej wszystkich SL. Rdzeń ludzkiego homoenzymu SPT jest związanym z błoną heterodimerem składającym się z podjednostki hLCB1 (SPTLC1) wraz z podjednostką hLCB2a (SPTLC2) lub hLCB2b (SPTLC3). Heterodimer hLCB1/hLCB2 zawiera pojedyncze miejsce aktywne złożone z reszt z obu podjednostek. hLCB2a i hLCB2b mają 68% identyczności sekwencji, przy czym hLCB2b jest izotypem, który ulega ekspresji głównie w łożysku i preferuje krótsze łańcuchy acylo-CoA (C12 i C14) do generowania krótkołańcuchowych SL. Ponadto zidentyfikowano dwie ludzkie małe podjednostki (ssSPTa i ssSPTb), które maksymalizują aktywność katalityczną i nadają specyficzność długości łańcucha acylo-CoA substratu enzymu rdzeniowego hLCB1/hLCB2. Mutacje w hLCB1 i hLCB2a występują u pacjentów z dziedziczną neuropatią czuciową i autonomiczną typu I (HSAN1), dziedzicznym zaburzeniem, które wpływa na neurony czuciowe i autonomiczne z powodu tworzenia neurotoksycznych deoksysphingolipidów w wyniku promiskuityzmu substratowego zmutowanego enzymu SPT.
Zaobserwowano ~52 kDa. Obliczono 62,05 kDa (izoforma 1) i 19,63 kDa (izoforma 2). Mniejszy niż obliczony rozmiar pasma jest zgodny z podanym w literaturze (Hornemann, T., et al. (2007). Biochem. J. 405(1):157-164; Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Mieszanina dwóch liniowych peptydów odpowiadających sekwencjom w pobliżu N- i C-końca ludzkiego SPTLC3.
Application
Analiza Western Blotting: Oczyszczone przeciwciało poliklonalne zostało użyte do wykrycia obecności SPTLC2 w immunoprecypitatach SPTLC1 i SPTLC2 z homogenatu tkanki łożyska ludzkiego (Hornemann, T., et al. (2007). Biochem. J. 405(1):157-164).
Analiza Western Blotting: Oczyszczone przeciwciało poliklonalne zostało użyte do wykrycia endogennego SPTLC3 w lizatach komórek ludzkich (HepG2, JAR, JEG3) i homogenacie tkanki łożyska ludzkiego, jak również egzogennie wyrażonego SPTLC3 w transfekowanych komórkach HEK293 (Hornemann, T., et al. (2007). Biochem. J. 405(1):157-164; Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281).
Wykryj SPTLC3 za pomocą tego króliczego poliklonalnego przeciwciała anty-SPTLC3, nr kat. ABS1640, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Specyficzność docelowa tej surowicy została zweryfikowana przez ujemny blotting przy użyciu surowicy pre-immunologicznej oraz przez blokowanie pasma docelowego przy użyciu peptydów immunogennych (Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281). Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiej palmitoilotransferazy serynowej 3/SPTLC3 zgłoszonymi przez UniProt (Q9NUV7).
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Surowica króliczych przeciwciał poliklonalnych z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human placenta tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SPTLC3 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA048079HPA044247HPA010860
description
from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
unpurified
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)