Przejdź do
ABS2113
Przeciwciało przeciwko kinazie-1 związanej ze szczepem Vaccinia, koniec N
from rabbit
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase VRK1, EC: 2.7.11.1, Vaccinia-related kinase 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VRK1(7443)
General description
Kinaza serynowo-treoninowa VRK1 (UniProt: Q99986; znana również jako EC: 2.7.11.1, Vaccinia-related kinase 1) jest kodowana przez gen VRK1 (Gene ID: 7443) u człowieka. VRK1 jest kinazą serynowo-treoninową, która ulega szerokiej ekspresji z wysoką ekspresją w wątrobie płodu, jądrach i grasicy. Jego domena kinazy białkowej znajduje się w aminokwasach 37-317. VRK1 bierze udział w demontażu Golgiego podczas cyklu komórkowego i fragmentacji Golgiego. Fosforylacja VRK1 przez PLK3 prowadzi do indukcji fragmentacji Golgiego. VRK1 działa poprzez pośredniczenie w fosforylacji docelowego białka i wykazano, że fosforyluje treoninę 18 p53/TP53, a tym samym zapobiega interakcji między p53/TP53 i MDM2. VRK1 ulega autofosforylacji na różnych resztach serynowych i treoninowych, jednak nie osłabia to jego zdolności do fosforylacji p53/TP53. Wykazano również, że VRK1 fosforyluje kazeinę, histon H3 i ATF2, co aktywuje jego aktywność transkrypcyjną. W liniach komórek nowotworowych VRK1 fosforyluje histon H2A przy treoninie 120, co powoduje niewłaściwą ekspresję genów, w tym regulację w górę cykliny D1, co może promować transformacje onkogenne. Mutacje w genie VRK1 zostały powiązane z hipoplazją móżdżku 1A, stanem charakteryzującym się nieprawidłowo małym móżdżkiem i pniem mózgu, centralną i obwodową dysfunkcją motoryczną od urodzenia. (Ref.: Aihara, H., et al., (2016). Mol. Cell 64(1); 176-188).
Zaobserwowano ~ 47 kDa; obliczono 45,48 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 30 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej kinazy związanej z Vaccinia 1 (VRK1).
Application
Analiza Western Blotting: 1 µg/mL z reprezentatywnej partii wykrył kinazę-1 związaną z Vaccinia, N-Terminus w lizacie komórek HT1080.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło kinazę-1 związaną z Vaccinia, N-Terminus w lizacie komórek HeLa (dzięki uprzejmości dr Ito Takashi z Uniwersytetu Nagasaki).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła kinazę związaną z Vaccinia-1, N-Terminus w lizacie komórek HT1080 (Aihara, H., et. al. (2016). Mol Cell. 64(1):176-188).
Analiza immunoenzymatyczna: Reprezentatywna partia wykryła kinazę-1 związaną z Vaccinia, N-Terminus w aplikacji ELISA (Aihara, H., et. al. (2016). Mol Cell. 64(1):176-188).
Anti-vaccinia related kinase-1, N-Terminus, Cat. ABS2113, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa kinazę serynową/treoninową VRK1 (kinazę związaną z krowianką 1) i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa kinazę serynowo-treoninową VRK1 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 30 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 50 mM KCl, 25 mM HEPES (pH 7,6), 10% glicerol, 0,1 mM EDTA, 0,01% NP40 z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected vaccinia related kinase 1, N-Terminus in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)