Przejdź do
ABS224
Przeciwciało anty-YVH1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Dual specificity protein phosphatase 12, Dual specificity tyrosine phosphatase YVH1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DUSP12(11266)
General description
Fosfataza drożdżowa związana z VH1 (YVH1), znana również jako "fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności 12" (DUSP12), jest wszechobecną fosfatazą o stosunkowo wysokim poziomie ekspresji w jajnikach, jądrach, śledzionie i leukocytach krwi obwodowej. YVH1 przede wszystkim usuwa grupy fosforanowe z fosforylowanych reszt seryny, treoniny i tyrozyny w swoich docelowych substratach. Jednak YVH1 zawiera również domenę wiążącą cynk, która może umożliwiać jej interakcję z innymi białkami zaangażowanymi we wzrost komórek, przeżycie komórek i progresję cyklu komórkowego. YVH1 może być również zaangażowany w montaż rybosomów i biogenezę podjednostki rybosomalnej 60S. Może być ukierunkowany na różne lokalizacje subkomórkowe poprzez fosforylację reszty Ser335 zlokalizowanej w domenie wiążącej cynk.
~38 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo o masie ~36 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu YVH1.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia wykryła YVH1 w 10 µg lizatu komórek Jurkat.
Anti-YVH1 Antibody to przeciwciało przeciwko YVH1 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cells.
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected YVH1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA008840SAB1410175A3312
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
human ... DUSP12(11266)
Gene Information
human ... DUSP12(11266)
Gene Information
human ... DUSP12(11266)
Gene Information
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)