Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer547)
Gene Information
human ... RELA(5970)
General description
NF-kappa-B jest plejotropowym czynnikiem transkrypcyjnym obecnym w prawie wszystkich typach komórek i jest punktem końcowym szeregu zdarzeń transdukcji sygnału, które są inicjowane przez szeroką gamę bodźców związanych z wieloma procesami biologicznymi, takimi jak zapalenie, odporność, różnicowanie, wzrost komórek, nowotworzenie i apoptoza. NF-kappa B tworzy wiele kompleksów homo i heterodimerycznych, z których jeden jest związany z RELA/p65. Kompleks NF-kappa-B p65 wydaje się być zaangażowany w aktywację ekspresji IL-8 za pośrednictwem inwazyny, a także w działanie inhibitora na I-kappa-B. Fosforylacja p65 na serynie 547 przez kinazę jądrową ATM wydaje się hamować zależną od NF-κB transkrypcję określonych genów indukowanych przez stres genotoksyczny.
Zaobserwowano ~62 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiej fosforybozy NFkB p65 (Ser547).
Application
Przeciwciało anty-fosfo NFkB p65 (Ser547) jest przeciwciałem przeciwko fosfo NFkB p65 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Signaling Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in p65 WT transfected U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho NFkB p65, (Ser547) in 10 µg of p65 WT transfected U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho NFkB p65, (Ser547) in 10 µg of p65 WT transfected U2OS cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?