Przejdź do
ABS533
Anty-PTEN mono-ubikwitylowany K13
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
3-fosfataza fosfatydyloinozytolu 3, 4, 5-trifosforanu i fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności PTEN, zmutowany w wielu zaawansowanych nowotworach 1, homolog fosfatazy i tensyny, homolog fosfatazy i tensyny usunięty na chromosomie 10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
801,00 zł
200 μL
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
-
801,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Fosfataza 3,4,5-trifosforanu fosfatydyloinozytolu i fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności PTEN (UniProt: P60484; znany również jako Mutated in multiple advanced cancers 1, Phosphatase and tensin homolog, PTEN) jest kodowany przez gen PTEN (znany również jako MMAC1, TEP1) (Gene ID: 5728) u człowieka. PTEN należy do rodziny fosfataz lipidowych. Zawiera N-końcową domenę katalityczną fosfatazy, domenę C2, która wiąże się z błonami fosfolipidowymi oraz C-końcowy ogon regulacyjny. Jest to podwójnie specyficzna fosfataza, która defosforyluje zarówno substraty lipidowe, jak i białkowe. PTEN blokuje szlak sygnałowy kinazy fosfatydyloinozytolu 3/Akt poprzez usunięcie fosforanu w pozycji 3 na fosfoinozytydo-3, 4, 5-trifosforanie (PIP3). Defosforylacja PIP3 jest ważnym czynnikiem wzrostu komórek, proliferacji, apoptozy i przeżycia. Defosforylacja PIP3 blokuje sygnalizację Akt, co może prowadzić do wyższej aktywności cząsteczek proapoptotycznych, takich jak Bad i kaspaza-9. PTEN jest uważany za główny supresor nowotworów, a jego mutacje są zgłaszane w kilku ludzkich nowotworach. U pacjentów z zespołem Cowdena odnotowano ponad siedemdziesiąt różnych typów mutacji PTEN. Myszy PTEN -/- wykazują wyższy poziom 3-fosforylowanych fosfolipidów i umierają podczas embriogenezy z powodu niepowodzenia apoptozy rozwojowej. Lizyna 13 jest jednym z konserwowanych miejsc ubikwitynacji, a monoubikwitynacja jest niezbędna do przemieszczania się PTEN z cytoplazmy do jądra. NEDD4-1 jest zidentyfikowany jako ligaza E3, która indukuje zarówno mono-, jak i poli-ubikwitynację PTEN.
Zaobserwowano ~65 kDa; obliczono 47,17 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom otaczającym ubikwitynowaną lizynę 13 z N-końcowego regionu ludzkiego PTEN.
Application
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:1500 z reprezentatywnej partii zablokowało mono-ubikwitynowany K13 PTEN w lizacie komórek HEK293.
Przeciwciało anty-PTEN mono-ubikwitylowane K13, nr kat. ABS533, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa 3-fosfatazę fosfatydyloinozytolu 3,4,5-trifosforanu i fosfatazę białkową PTEN o podwójnej specyficzności i zostało przetestowane do stosowania w testach Western Blotting i Peptide Inhibition Assay.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa 3-fosfatazę fosfatydyloinozytolu 3,4,5-trifosforanu i podwójnie specyficzną fosfatazę białkową PTEN monoubikwitynowaną na lizynie 13. Sekwencja immunogenu jest zachowana, dlatego oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi 3 izoformami.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PTEN mono-ubiquitinated K13 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZMS1114ZMS1092MABS1680
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone 3A4.1, from mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... PTEN(5728), TEP1(7011)
Gene Information
human ... PTEN(5728)
Gene Information
human ... PTEN(5728)
Gene Information
human ... PTEN(5728), TEP1(7011)
UniProt accession no.
P60484
UniProt accession no.
P60484
UniProt accession no.
P60484
UniProt accession no.
P60484-2
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)