Przejdź do
ABS538
Przeciwciało anty-FABP1
serum, from rabbit
Synonim(y):
Fatty acid-binding protein, liver, Fatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein, L-FABP, Squalene- and sterol-carrier protein, SCP, Z-protein, p14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Fabp1(24360)
General description
FABP1, znane również jako białko wiążące kwasy tłuszczowe, białko wiążące kwasy tłuszczowe wątroby, białko wiążące kwasy tłuszczowe 1, białko wiążące kwasy tłuszczowe typu wątrobowego, L-FABP, białko nośnikowe skwalenu i sterolu, SCP, białko Z lub p14, i kodowane przez gen FABP1/FABPL, jest ważnym białkiem wiążącym i transportującym kwasy tłuszczowe. FABP1 jest produkowane w wątrobie i jest częścią rodziny białek nośnikowych lipidów. FABP1 ułatwia przenoszenie kwasów tłuszczowych między błonami zewnątrzkomórkowymi i wewnątrzkomórkowymi. Poziom FABP1 we krwi jest wykorzystywany jako biomarker otyłości i cukrzycy typu II. Ponadto ostatnie badania wskazują, że FABP1 może modulować aktywację komórek gwiaździstych, co może prowadzić do wywołanej dietą niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, dlatego FABP1 jest kluczowym przedmiotem badań metabolicznych.
~ 14 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające szczurzemu FABP1.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło FABP1 w cytozolu wątroby myszy typu dzikiego, a nie w cytozolu wątroby myszy LFABP-1 -/-.
Przeciwciało anty-FABP1 wykrywa poziom FABP1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FABP1.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FABP1 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABX4101MABX4022MABX4031
description
serum, from rabbit
description
clone 101, from mouse
description
clone 22, from mouse
description
clone 31, from mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
clone
polyclonal
clone
101, monoclonal
clone
22, monoclonal
clone
31, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-FABP1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)