Przejdź do
ABS574-AF488
Przeciwciało przeciwko białku D surfaktantu, koniugat Alexa Fluor™ 488
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Pulmonary surfactant-associated protein D, Collectin-7, Lung surfactant protein D, PSP-D, SP-D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFTPD(6441)
General description
Białko D związane z surfaktantem płucnym (UniProt P35247; znane również jako Collectin-7, Lung surfactant protein D, PSP-D, SP-D) jest kodowane przez gen SFTPD (znany również jako COLEC7, PSPD, SFTP4) (Gene ID 6441) u człowieka. Surfaktant, wytwarzany przez komórki pęcherzyków płucnych typu II i komórki Clara dróg oddechowych, znajduje się na granicy powietrze-ciecz w płucach i jest najbardziej znany ze swojej roli w zmniejszaniu napięcia powierzchniowego. Surfaktant jest kompleksem lipoprotein składającym się z około 10% białek, w tym białka surfaktantu A (SP-A), SP-B, SP-C i SP-D. SP-A i SP-D należą do rodziny białek kolektyny i mogą modulować odporność wrodzoną. Wiadomo, że SP-D zwiększa klirens płucny patogenów, takich jak Pseudomonous aerginosa, Klebsiella pneumonia, syncytialny wirus oddechowy (RSV) i wirus grypy. Wykazano również, że SP-D modyfikuje odpowiedź alergiczną w płucach poprzez wiązanie powszechnych alergenów, w tym roztoczy kurzu domowego i cząstek pyłków. Myszy z niedoborem SP-A i SP-D są podatne na uszkodzenie płuc wywołane bleomycyną i wykazują zwiększone zapalenie komórkowe, cięższe zwłóknienie płuc i zmniejszone przeżycie. Oprócz płuc, SP-D jest również wykrywany w tkankach pozapłucnych, takich jak nerki i trzustka. Poziomy SP-A lub SP-D w surowicy u ludzi są skorelowane ze śmiertelnością u pacjentów ze zwłóknieniem płuc. Ludzki SP-D jest wytwarzany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-20), która jest usuwana potranslacyjnie, aby uzyskać dojrzałe białko (a.a. 21-375), które zawiera domenę podobną do kolagenu (a.a. 46-222), region zwiniętej cewki (a.a. 223-252) i domenę lektyny typu C (a.a. 260-375).
Zaobserwowano ~48 kDa. Obliczono 35,50/37,73 kDa (dojrzały/pro-forma).
Immunogen
Epitop: domena:
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji w domenie lektyny typu C ludzkiego białka powierzchniowo czynnego D.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło białko surfaktantu D w skrawkach tkanki ludzkich płuc.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. ABS574) jest również dostępne do zastosowań immunocytochemicznych i Western blotting.
Wykryj białko surfaktantu D za pomocą tego króliczego poliklonalnego przeciwciała przeciw białku surfaktantu D, koniugat Alexa Fluor™ 488, nr kat. ABS574-AF488, zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii i immunofluorescencji.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Sekwencja docelowa ma 85,7% identyczności aminokwasowej z odpowiednim regionem mysim i szczurzym.
To poliklonalne przeciwciało sprzężone z Alexa Fluor™ 488 celuje w sekwencję w domenie lektyny typu C ludzkiego białka powierzchniowo czynnego D.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne sprzężone w PBS z 1,5% BSA i 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in A549 cells.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected surfactant protein D in A549 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)