Przejdź do
ABS810
Przeciwciało anty-IKK beta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
(Antigen Affinity Purified)
species reactivity
rabbit, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Przeciwciało IKK beta zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego ludzkiej IKK beta (Genbank accession NoO14920), który różni się od odpowiedniej sekwencji mysiej o jeden aminokwas.
Zaobserwowano ~88 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Epitop: W pobliżu C-końca
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS (pH 7,2) z 0,02% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat whole cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected IKK beta in Jurkat whole cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700769SAB4501535SAB4503922
description
-
description
-
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
O14920
UniProt accession no.
O14920
UniProt accession no.
O14920
UniProt accession no.
O14920
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, ELISA: 1:1000
technique(s)
ELISA: 1:5000, western blot: 1:500-1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)