Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer226)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Receptor glukokortykoidowy (GR), znany również jako receptor jądrowy podrodziny 3 grupy C członek 1 i kodowany przez nazwę genu NR3C1 / GRL, jest receptorem dla glukokortykoidów (GC). GR ma podwójny sposób działania: jako czynnik transkrypcyjny, który wiąże się z elementami odpowiedzi glukokortykoidowej (GRE), zarówno dla jądrowego, jak i mitochondrialnego DNA, oraz jako modulator innych czynników transkrypcyjnych. GR wpływa na reakcje zapalne, proliferację komórek i różnicowanie w tkankach docelowych. Ostatnie badania wykazały, że GR może działać jako koaktywator transkrypcji zależnej od STAT5 po stymulacji hormonem wzrostu (GH) i może ujawnić istotną rolę wątrobowego GR w kontroli wzrostu ciała. Ponadto GR bierze udział w przebudowie chromatyny i może odgrywać negatywną rolę w adipogenezie poprzez regulację ekspresji genów lipolitycznych i antylipogennych. Mutacja w GR została powiązana z opornością na glukokortykoidy (GCRES): nadciśnieniowym, hiperandrogennym zaburzeniem charakteryzującym się zwiększonym stężeniem kortyzolu w surowicy. Dziedziczenie jest autosomalne dominujące. GR ulega szerokiej ekspresji. W sercu GR jest wykrywany w lewym i prawym przedsionku, lewej i prawej komorze, aorcie, wierzchołku, przegrodzie międzykomorowej i węźle przedsionkowo-komorowym, a także w całym dorosłym i płodowym sercu.
~85 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Region w obrębie domeny modulującej
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie: Modulujący region ludzkiego receptora glukokortykoidowego.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia tego przeciwciała w rozcieńczeniu 0,5 µg/ml wykryła fosforylowane białko receptora glukokortykoidowego w lizacie transfekowanych komórek U2OS (Chen, W., et al. Mol Endocrinol, sierpień 2008, 22(8):1754-1766).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia tego przeciwciała w rozcieńczeniu 0,5 µg/ml wykryła fosforylowane białko receptora glukokortykoidowego w lizacie komórek wątrobiaka szczura (Blind, R., et al. Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 109 (2008) 150-157).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia tego przeciwciała w rozcieńczeniu 0,5 µg/ml wykryła fosforylowane białko receptora glukokortykoidowego w lizacie komórek wątrobiaka szczura (Blind, R., et al. Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 109 (2008) 150-157).
To przeciwciało przeciwko receptorowi fosfoglukokortykoidowemu zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania receptora fosfoglukokortykoidowego.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting on transfected HEK293 cell lysate
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected phosphorylated glucocorticoid receptor in 6 µg of transfected HEK293 cell lysate
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected phosphorylated glucocorticoid receptor in 6 µg of transfected HEK293 cell lysate
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?