Przejdź do
ABT337
Przeciwciało anty-NANOS1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nanos homolog 1, NOS1, NANOS1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NANOS1(340719)
General description
Nanos homolog 1 (NANOS1, NOS-1) zawiera jeden palec cynkowy typu nanos i należy do rodziny nanos. Jest to białko wiążące RNA, które ulega ekspresji głównie w jądrach podczas rozwoju zarodkowego. NANOS 1 wykazuje wysoką ekspresję w raku płuc, którą można wykryć w inwazyjnych komórkach nowotworowych. NANOS1 reguluje w górę produkcję MMP14 w celu promowania inwazji komórek nowotworowych.
~42 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Domena pośrednia
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie pośredniej ludzkiego NANOS1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło NANOS1 w ludzkiej tkance mózgowej.
Wykryj homolog Nanos 1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-NANOS1 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IHC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę pośrednią NANOS1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej szczura
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS1 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PRS4685PRS4683HPA058312
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)