Przejdź do
ABT49
Przeciwciało anty-Dynamin-2
serum, from rabbit
Synonim(y):
dynamin 2, dynamin II, dynamin-2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DNM2(1785)
General description
Dynamin-2 jest wszechobecnie wyrażanym, związanym z błoną białkiem należącym do rodziny GTPaz białkowych Dynamin, grupy składającej się z trzech izoform o różnej specyficzności tkankowej i funkcji. Dynamina lokalizuje się do dołków pokrytych błoną plazmatyczną poprzez interakcje z amfifizyną poprzez domenę PRD dynaminy. Dynamina-2 jest składnikiem w produkcji wiązek mikrotubul i jest zdolna zarówno do wiązania, jak i hydrolizy GTP. Prawdopodobnie bierze również udział w mechanizmach przemieszczania się pęcherzyków, zwłaszcza tych związanych z endocytozą. Wykazano, że defekty w ekspresji dynaminy-2 powodują chorobę Charcota-Marie-Tootha dominującą typu pośredniego B (CMTDIB) i miopatię centrojądrową autosomalną dominującą (ADCNM). Istnieje również pewne zainteresowanie Dynaminą-2 jako potencjalnym regulatorem dla adenowirusów ukierunkowanych na terapie przeciwnowotworowe.
~ 98 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej dynaminie-2.
Application
Wykryj Dynamin-2 przy użyciu tego przeciwciała anty-Dynamin-2 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,5% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of the antibody detected Dynamin-2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)