Przejdź do
AC111
Przeciwciało Sheep Anti-Mouse IgG, wchłonięty gatunek: Szczurze IgG
from sheep
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
150 kDa obliczone
Immunoglobulina G (IgG) jest jednym z najobficiej występujących białek w ludzkiej surowicy, a jej normalny poziom we krwi dorosłego człowieka wynosi 8-17 mg/ml. IgG są ważne dla naszej obrony przed mikroorganizmami, a cząsteczki są wytwarzane przez limfocyty B jako część naszej adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Cząsteczka IgG ma dwie oddzielne funkcje: wiązanie się z patogenem, który wywołał odpowiedź oraz rekrutowanie innych komórek i cząsteczek w celu zniszczenia antygenu. Zmienność puli IgG jest generowana przez rekombinację somatyczną, a liczbę swoistości u osobnika w danym punkcie czasowym szacuje się na 1011 wariantów.
Immunogen
Oczyszczone przeciwciało odpowiadające mysiej IgG.
Application
Analiza ELISA (izotyp): Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła całą cząsteczkę mysiej IgG (IgG>>IgG2a>IgG>>>>IgG1) z minimalną lub żadną reakcją krzyżową mysiej IgA lub IgM.
Sheep Anti-Mouse IgG Antibody, Species absorbed: Rat IgG jest przeciwciałem przeciwko Sheep Mouse IgG do stosowania w testach ELISA.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to zostało przetestowane za pomocą testu ELISA i/lub absorpcji w fazie stałej w celu zapewnienia minimalnej reakcji krzyżowej z ludzkimi IgG, króliczymi IgG, szczurzymi IgG, kurzymi IgY, IgG świnki morskiej i IgG chomika, ale może reagować krzyżowo z immunoglobulinami innych gatunków.
W oparciu o analizę ELISA, przeciwciało to reaguje z całą cząsteczką mysiej IgG (IgG>>IgG2a>IgG>>>>IgG1) z minimalną lub zerową reakcją krzyżową mysiej IgA lub IgM.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona owcza surowica poliklonalna w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Fractionated by Octanoic Acid and Ammonium Sulfate cut and then depleted with Rat IgG column and Mouse IgA column.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by ELISA using IgG antibodies from various species.
ELISA Analysis: This antibody detected 200 ng of mouse IgG antibody among a panel of IgG antibodies from various species.
Polysorp® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AC111PAC111SSAB3700699
description
from sheep
description
from sheep, peroxidase conjugate
description
from sheep, CY5 conjugate
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
rabbit
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
sheep
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)