Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Pęcherzykowy transporter glutaminianu 2, peptyd kontrolny dla AB5907,
biological source
rat
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
rat ... SLC17A6(84487)
General description
Application
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuronal & Glial Markers
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description clone 8G9.2, Chemicon®, from mouse | description - | description clone 8G9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488 |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable |
| biological source rat | biological source mouse | biological source rat | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| Gene Information rat ... SLC17A6(84487) | Gene Information human ... SLC17A6(57084) | Gene Information - | Gene Information human ... SLC17A6(57084) |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?