Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
inhibition assay: suitable
Application:
inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
Quality Segment
assay
88% (HPLC)
technique(s)
inhibition assay: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... HMOX1(24451)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P09601 # Oksygenaza hemowa rozszczepia pierścień hemowy na mostku alfa-metenowym, tworząc biliwerdynę. Biliwerdyna jest następnie przekształcana w bilirubinę przez reduktazę biliwerdyny. W warunkach fizjologicznych aktywność oksygenazy hemowej jest najwyższa w śledzionie, gdzie starzejące się erytrocyty są sekwestrowane i niszczone.
ROZMIAR: 288 aminokwasów; 32819 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Mikrosom.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P09601 ## Należy do rodziny oksygenaz hemowych.
ROZMIAR: 288 aminokwasów; 32819 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Mikrosom.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P09601 ## Należy do rodziny oksygenaz hemowych.
Application
Blokowanie przeciwciał (AB1284)
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Biały liofilizowany proszek. Rozpuszczalny w wodzie.
Preparation Note
Długotrwałe przechowywanie w temperaturze -20°C w szczelnie zamkniętym pojemniku ze środkiem osuszającym.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?